Przejdź do
1.00567
Lugol′s solution
stabilized with PVP for the Gram staining
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
306,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
675,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41116130
306,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
2.0 (20-22 °C in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
The Lugol′s solution stabilized with PVP, is a ready-to-use solution used in bacteriology, for example, for the staining of Gram bacteria. It contains a complex of Iodine-Polyvinylpyrrolidon (PVP) and no free iodine, which stabilizes the solution and reduces the evaporation of iodine. During Gram-staining, the iodine from the Lugol′s solution and crystal violet (Cat. no. 109218) form a stable complex that will not be released by decolorisation. Thus, Gram-positive bacteria will appear blue-violet when analyzed microscopically, wheras Gram-negative bacteria can be counterstained with a safranine solution (Product number 1.09217) and will appear pink to red.
1 L of the Lugol′s solution stabilized with PVP is capable of staining up to 500 slides. This product is registered as IVD and CE marked.For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Analysis Note
Suitability for microscopy: passes test
gram-positve microorganisms: blue-violet
gram-negative microorganisms: pink to red
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.092613292262650
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
food and beverages
hematology
histology
application(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
-
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Przegląd nauki i praktyki bakteriologii w diagnostyce klinicznej. Dowiedz się więcej o zastosowaniu standardowych i specjalnych barwników do analizy mikroskopowej.
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100567100004022536725970
100567250004027269233051