Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
I2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.81
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
234-740-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
product line
EMSURE®
pH
1.1 (25 °C, 100 g/L in H2O)
density
4.98 g/cm3 at 20 °C
bulk density
2000 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[I](=O)(=O)O[I](=O)=O
InChI
1S/I2O5/c3-1(4)7-2(5)6
InChI key
BIZCJSDBWZTASZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Test (jodometryczny, I₂O₅): ≥ 96 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,001 %
Strata przy suszeniu (200 °C): ≤ 2 %
Pozostałość po spaleniu (jako siarczany): ≤ 0,02 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,001 %
Strata przy suszeniu (200 °C): ≤ 2 %
Pozostałość po spaleniu (jako siarczany): ≤ 0,02 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1003580100 | 04022536005706 |