Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 260,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
260,00 zł
Quality Level
form
solid
mp
167-170 °C
bulk density
620 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)CC(=O)O)cccc2
InChI
1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)
InChI key
SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Tożsamość (spektrum IR): pozytywny wynik testu
Temperatura topnienia: 167 - 170 °C
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,001 %
Popiół siarczanowy: ≤ 0,1 %
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 167-170 °C | mp 121-126 °C | mp 165-169 °C (lit.) | mp 165-169 °C (lit.) |
| form solid | form solid | form crystalline | form - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| bulk density 620 kg/m3 | bulk density 360 kg/m3 | bulk density - | bulk density - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1003530100 | 04022536005607 |
| 1003530010 | 04022536005591 |