Przejdź do
1.00345
Hydroiodic acid
67%, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Roztwór jodku wodoru
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
Assay:
≥67% (acidimetric)
Form:
liquid
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas jodowodorowy 67%, for analysis EMSURE®
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥67% (acidimetric)
form
liquid
impurities
≤0.1 ppm Ba (Barium), ≤0.1 ppm Be (Beryllium), ≤0.1 ppm Bi (Bismuth), ≤0.1 ppm Cd (Cadmium), ≤0.1 ppm Co (Cobalt), ≤0.1 ppm Cr (Chromium), ≤0.1 ppm Cu (Copper), ≤0.1 ppm Ge (Germanium), ≤0.1 ppm Li (Lithium), ≤0.1 ppm Mn (Manganese), ≤0.1 ppm Mo (Molybdenum), ≤0.1 ppm Ni (Nickel), ≤0.1 ppm Pb (Lead), ≤0.1 ppm Sr (Strontium), ≤0.1 ppm Ti (Titanium), ≤0.1 ppm Tl (Thallium), ≤0.1 ppm V (Vanadium), ≤0.1 ppm Zr (Zirconium), ≤0.5 ppm Zn (Zinc), ≤1 ppm Al (Aluminium), ≤1 ppm As (Arsenic), ≤1 ppm Ca (Calcium), ≤1 ppm K (Potassium), ≤1 ppm Na (Sodium), ≤10 ppm Phosphorous compounds (as PO4), ≤2 ppm Fe (Iron), ≤20 ppm Sulfate (SO4), ≤200 ppm Chloride and Bromide (as Cl), ≤5 ppm Mg (Magnesium)
ign. residue
≤50 ppm (as sulfate)
bp
127 °C/1013 hPa
density
1.97 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Oznaczenie (kwasymetryczne): ≥ 67 %
Chlorek i bromek (jako Cl): ≤ 200 ppm
Związki fosforu (jako PO₄): ≤ 10 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 20 ppm
Al (Aluminium): ≤ 1 ppm
As (Arsen): ≤ 1 ppm
Ba (Bar): ≤ 0.1 ppm
Be (Beryl): ≤ 0,1 ppm
Bi (Bizmut): ≤ 0,1 ppm
Ca (Wapń): ≤ 1 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0.1 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0,1 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,1 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0,1 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 2 ppm
Ge (German): ≤ 0.1 ppm
K (Potas): ≤ 1 ppm
Li (Lit): ≤ 0,1 ppm
Mg (Magnez): ≤ 5 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0.1 ppm
Mo (Molibden): ≤ 0,1 ppm
Na (Sód): ≤ 1 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0,1 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0.1 ppm
Sr (stront): ≤ 0,1 ppm
Ti (tytan): ≤ 0,1 ppm
Tl (tal): ≤ 0,1 ppm
V (wanad): ≤ 0.1 ppm
Zn (cynk): ≤ 0,5 ppm
Zr (cyrkon): ≤ 0,1 ppm
Grupy alkoksylowe: przechodzi test
Pozostałość po zapaleniu (jako siarczan): ≤ 50 ppm
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.003411.003441.00307
assay
≥67% (acidimetric)
assay
≥57% (acidimetric)
assay
≥57% (acidimetric)
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
impurities
≤0.1 ppm Ba (Barium), ≤0.1 ppm Bi (Bismuth), ≤0.1 ppm Co (Cobalt), ≤0.1 ppm Cu (Copper), ≤0.1 ppm Li (Lithium), ≤0.1 ppm Mo (Molybdenum), ≤0.1 ppm Pb (Lead), ≤0.1 ppm Ti (Titanium), ≤0.1 ppm V (Vanadium), ≤0.5 ppm Zn (Zinc), ≤1 ppm As (Arsenic), ≤1 ppm K (Potassium), ≤10 ppm Phosphorous compounds (as PO4), ≤20 ppm Sulfate (SO4), ≤5 ppm Mg (Magnesium), ≤0.1 ppm Be (Beryllium), ≤0.1 ppm Cr (Chromium), ≤0.1 ppm Mn (Manganese), ≤0.1 ppm Sr (Strontium), ≤0.1 ppm Zr (Zirconium), ≤1 ppm Ca (Calcium), ≤2 ppm Fe (Iron), ≤0.1 ppm Cd (Cadmium), ≤0.1 ppm Ni (Nickel), ≤1 ppm Al (Aluminium), ≤200 ppm Chloride and Bromide (as Cl), ≤0.1 ppm Ge (Germanium), ≤1 ppm Na (Sodium), ≤0.1 ppm Tl (Thallium)
impurities
≤0.0005% Fe (Iron), ≤0.001% Heavy metals (as Pb), ≤0.005% Sulfate (SO4), ≤0.03% Chloride and Bromide (as Cl), ≤0.06% Non volatile matter
impurities
≤0.1 ppm Ba (Barium), ≤0.1 ppm Be (Beryllium), ≤0.1 ppm Bi (Bismuth), ≤0.1 ppm Cd (Cadmium), ≤0.1 ppm Co (Cobalt), ≤0.1 ppm Cr (Chromium), ≤0.1 ppm Cu (Copper), ≤0.1 ppm Ge (Germanium), ≤0.1 ppm Li (Lithium), ≤0.1 ppm Mn (Manganese), ≤0.1 ppm Mo (Molybdenum), ≤0.1 ppm Ni (Nickel), ≤0.1 ppm Pb (Lead), ≤0.1 ppm Sr (Strontium), ≤0.1 ppm Ti (Titanium), ≤0.1 ppm Tl (Thallium), ≤0.1 ppm V (Vanadium), ≤0.1 ppm Zr (Zirconium), ≤0.5 ppm Zn (Zinc), ≤1 ppm Al (Aluminium), ≤1 ppm As (Arsenic), ≤1 ppm Ca (Calcium), ≤1 ppm K (Potassium), ≤1 ppm Na (Sodium), ≤10 ppm Phosphorous compounds (as PO4), ≤100 ppm Chloride and Bromide (as Cl), ≤2 ppm Fe (Iron), ≤20 ppm Sulfate (SO4), ≤5 ppm Mg (Magnesium)
impurities
≤0.01 ppm Se (Selenium), ≤0.02 ppm Be (Beryllium), ≤0.02 ppm Co (Cobalt), ≤0.02 ppm Cu (Copper), ≤0.02 ppm Li (Lithium), ≤0.02 ppm Ni (Nickel), ≤0.02 ppm Pb (Lead), ≤0.02 ppm Sr (Strontium), ≤0.05 ppm Cd (Cadmium), ≤0.05 ppm Ge (Germanium), ≤0.05 ppm Mn (Manganese), ≤0.05 ppm Mo (Molybdenum), ≤0.05 ppm Tl (Thallium), ≤0.05 ppm V (Vanadium), ≤0.1 ppm Al (Aluminium), ≤0.1 ppm As (Arsenic), ≤0.1 ppm Ba (Barium), ≤0.1 ppm Bi (Bismuth), ≤0.1 ppm Cr (Chromium), ≤0.1 ppm Fe (Iron), ≤0.1 ppm K (Potassium), ≤0.1 ppm Mg (Magnesium), ≤0.1 ppm Ti (Titanium), ≤0.1 ppm Zn (Zinc), ≤0.1 ppm Zr (Zirconium), ≤0.5 ppm Ca (Calcium), ≤2 ppm Phosphate, Phosphite (as PO4), ≤20 ppm Iodide (I), ≤200 ppm Chloride (Cl), ≤30 ppm Sulfate and sulphite (as SO4), ≤5 ppm Heavy metals (ACS), ≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
density
1.97 g/cm3 at 20 °C
density
1.70 g/cm3 at 20 °C
density
1.70 g/cm3 at 20 °C
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas jodowodorowy 67%
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100345025004022536005546