Przejdź do
1.00306
Hydrobromic acid
47%, Suprapur®
Synonim(y):
Roztwór bromowodoru
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4410,00 zł
Informacje o tej pozycji
MDL number:
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NB.21
Assay:
47%
Concentration:
≥40-50% HBr
Form:
liquid
1620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas bromowodorowy 47%, Suprapur®
vapor pressure
10.6 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
47%
form
liquid
concentration
≥40-50% HBr
pH
(at 20 °C (68 °F)strongly acid)
bp
126 °C/1013 hPa
mp
-11 °C
solubility
soluble (Water: Soluble)
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50000 ppb, iodide (I-): ≤ 10000 ppb, phosphate, phosphite (as PO43-): ≤50 ppb ppb, sulfate, sulfite (as SO42-): ≤500 ppb
SMILES string
Br
cation traces
Ag: ≤1 ppb, Al: ≤10 ppb, As: ≤0.5 ppb, Au: ≤0.5 ppb, Ba: ≤0.5 ppb, Be: ≤0.5 ppb, Bi: ≤0.5 ppb, Ca: ≤10 ppb, Cd: ≤0.5 ppb, Co: ≤0.5 ppb, Cr: ≤0.5 ppb, Cu: ≤0.5 ppb, Fe: ≤5 ppb, Ga: ≤0.5 ppb, Ge: ≤0.5 ppb, Hg: ≤5 ppb, In: ≤0.5 ppb, K: ≤5 ppb, Li: ≤0.5 ppb, Mg: ≤1 ppb, Mn: ≤0.5 ppb, Mo: ≤0.5 ppb, Na: ≤20 ppb, Ni: ≤0.5 ppb, Pb: ≤0.5 ppb, Pd: ≤1 ppb, Sb: ≤0.5 ppb, Sn: ≤0.5 ppb, Sr: ≤0.5 ppb, Ti: ≤0.5 ppb, Tl: ≤0.5 ppb, U: ≤0.5 ppb, V: ≤0.5 ppb, Zn: ≤5 ppb, Zr: ≤0.5 ppb
storage temp.
2-30°C
InChI
InChI=1S/BrH/H1h
InChI key
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Próba (kwasymetryczna): ≥ 47 %
Chlorek (Cl): ≤ 50000 ppb
Jodek (I): ≤ 10000 ppb
Fosforan, fosforyn (jako PO₄): ≤ 50 ppb
Siarczan i siarczyn (jako SO₄): ≤ 500 ppb
Ag (Srebro): ≤ 1 ppb
Al (Aluminium): ≤ 10 ppb
As (Arsen): ≤ 0.5 ppb
Au (Złoto): ≤ 0.5 ppb
Ba (Bar): ≤ 0.5 ppb
Be (Beryl): ≤ 0.5 ppb
Bi (Bizmut): ≤ 0.5 ppb
Ca (Wapń): ≤ 10 ppb
Cd (Kadm): ≤ 0.5 ppb
Co (Kobalt): ≤ 0,5 ppb
Cr (Chrom): ≤ 0,5 ppb
Cu (Miedź): ≤ 0,5 ppb
Fe (Żelazo): ≤ 5 ppb
Ga (Gal): ≤ 0,5 ppb
Ge (German): ≤ 0.5 ppb
Hg (Rtęć): ≤ 5 ppb
In (Ind): ≤ 0.5 ppb
K (Potas): ≤ 5 ppb
Li (Lit): ≤ 0.5 ppb
Mg (Magnez): ≤ 1 ppb
Mn (Mangan): ≤ 0.5 ppb
Mo (Molibden): ≤ 0.5 ppb
Na (Sód): ≤ 20 ppb
Ni (Nikiel): ≤ 0.5 ppb
Pb (Ołów): ≤ 0.5 ppb
Pd (Pallad): ≤ 1 ppb
Sb (Antymon): ≤ 0.5 ppb
Sn (Cyna): ≤ 0.5 ppb
Sr (Stront): ≤ 0.5 ppb
Ti (Tytan): ≤ 0.5 ppb
Tl (Tal): ≤ 0.5 ppb
U (Uran): ≤ 0,5 ppb
V (Wanad): ≤ 0,5 ppb
Zn (Cynk): ≤ 5 ppb
Zr (Cyrkon): ≤ 0,5 ppb
Pozostałość po zapłonie (jako siarczan): ≤ 2000 ppb
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.003041.003071.00344
concentration
≥40-50% HBr
concentration
-
concentration
47.0-49.0% HBr
concentration
-
assay
47%
assay
≥47% (acidimetric)
assay
-
assay
≥57% (acidimetric)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
solubility
soluble (Water: Soluble)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas bromowodorowy 47%
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Kontrola zanieczyszczeń pierwiastkowych w produktach leczniczych za pomocą metod i materiałów analitycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów.
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100306100004022536004198
100306025004022536004181