Przejdź do
1.00169
Trójtlenek di-boru
99.9995 Suprapur®
Synonim(y):
Bezwodnik borowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
150 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4510,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7510,00 zł
5632,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
B2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
69.62
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-125-8
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (from ignited substance), 99.9995%
Form:
solid
4510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
description
for inorganic trace analysis
assay
≥99.0% (from ignited substance), 99.9995%
form
solid
potency
3150 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (25 °C, 10 g/L in H2O)
mp
450 °C
solubility
36 g/L
density
2.46 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900‑1100 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm, phosphate (PO43-): ≤5 ppm, silicate (as SiO2): ≤1 ppm, sulfate (SO42-): ≤5 ppm
cation traces
Ag: ≤0.020 ppm, Al: ≤0.050 ppm, As: ≤0.010 ppm, Au: ≤0.010 ppm, Ba: ≤0.020 ppm, Be: ≤0.010 ppm, Ca: ≤0.100 ppm, Cd: ≤0.010 ppm, Co: ≤0.010 ppm, Cr: ≤0.020 ppm, Cu: ≤0.020 ppm, Fe: ≤0.050 ppm, In: ≤0.010 ppm, K: ≤0.20 ppm, Li: ≤0.010 ppm, Mg: ≤0.050 ppm, Mn: ≤0.010 ppm, Mo: ≤0.020 ppm, Na: ≤0.20 ppm, Ni: ≤0.020 ppm, Pb: ≤0.020 ppm, Sr: ≤0.020 ppm, Tl: ≤0.010 ppm, V: ≤0.020 ppm, Zn: ≤0.050 ppm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
B(=O)OB=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4
InChI key
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Spektroskopia Ramana i w podczerwieni szkieł barowo-galowo-germanianowych zawierających B(2)O(3)/TiO(2)...: Niniejsze badanie wykorzystuje spektroskopię Ramana i spektroskopię w podczerwieni do analizy właściwości strukturalnych szkieł barowo-galowo-germanianowych zawierających trójtlenek di-boronu (B2O3). Te spostrzeżenia mają kluczowe znaczenie dla opracowania nowych materiałów o właściwościach dostosowanych do różnych zastosowań przemysłowych (Kowalska i in., 2023).
  • Metale przejściowe (Cr(3+)) i lantanowce (Eu(3+)) w szkłach nieorganicznych o skrajnie różnych szklistościach B(2)O(3) i GeO(2)...: Badania te dotyczą włączenia metali przejściowych i lantanowców do szkieł nieorganicznych utworzonych z trójtlenku di-boronu, poprawiając ich właściwości optyczne i potencjalne zastosowania w fotonice i innych zaawansowanych materiałach (Kowalska et al., 2021).
  • Synteza i charakterystyka trójskładnikowych nanokompozytów Ag(2)O/B(2)O(3)/TiO(2) do fotokatalitycznej mineralizacji lokalnych ścieków farbiarskich pod sztucznym i naturalnym promieniowaniem słonecznym...: Niniejsze badania przedstawiają nowatorską metodę syntezy nanokompozytów z udziałem trójtlenku di-boronu (B2O3), mającą istotne implikacje dla zastosowań środowiskowych, w szczególności w oczyszczaniu ścieków (Tijani et al., 2019).
Analysis Note
Czystość (metaliczna): ≥ 99,9995 %
Oznaczenie (z podpalonej substancji): ≥ 99.0 %
Chlorek (Cl): ≤ 5 ppm
Fosforan (PO): ≤ 5 ppm
Krzemian (jako SiO): ≤ 1 ppm
Siarczan (SO): ≤ 5 ppm
Ag (Srebro): ≤ 0.020 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.050 ppm
As (Arsen): ≤ 0,010 ppm
Au (Złoto): ≤ 0,010 ppm
Ba (Bar): ≤ 0,020 ppm
Be (Beryl): ≤ 0.010 ppm
Ca (Wapń): ≤ 0,100 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0,010 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0,010 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0.020 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0,020 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 0,050 ppm
In (Ind): ≤ 0,010 ppm
K (Potas): ≤ 0.20 ppm
Li (Lit): ≤ 0,010 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0,050 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,010 ppm
Mo (Molibden): ≤ 0.020 ppm
Na (Sód): ≤ 0,20 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0,020 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0,020 ppm
Sr (Stront): ≤ 0.020 ppm
Tl (Tal): ≤ 0,010 ppm
V (Wanad): ≤ 0,020 ppm
Zn (Cynk): ≤ 0,050 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1567833907511615
assay
≥99.0% (from ignited substance), 99.9995%
assay
≥98% (T)
assay
99.98% trace metals basis
assay
≥98.0% (T), 98.0-102.0% (titration)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
36 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
pH
4 (25 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1303-86-2
CAS No.
1303-86-2
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100169015004027269382834
100169025004022536002682