Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 370,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 806,00 zł |
Informacje o tej pozycji
370,00 zł
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥99% (acidimetric)
form
solid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
sulfated ash
≤0.1%
loss
≤0.1% loss on drying, 105°C
pH
2-3 (60 °C, 50 g/L in H2O)
mp
250-252 °C (decomposition)
solubility
11.45 g/L
bulk density
720 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤40 ppm
cation traces
Fe: ≤10 ppm, heavy metals (as Pb): ≤50 ppm
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
InChI key
HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Chlorek (Cl): ≤ 40 ppm
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 50 ppm
Fe (żelazo): ≤ 10 ppm
Popiół siarczanowy: ≤ 0.1 %
Strata podczas suszenia (105°C): ≤ 0,1 %
Przydatność jako odczynnik (do oznaczania cyjanku): przechodzi test
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (acidimetric) | assay ≥99.5% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| form solid | form solid | form - | form solid |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C |
| solubility 11.45 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| pH 2-3 (60 °C, 50 g/L in H2O) | pH - | pH - | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas barbiturowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150.00 °C - closed cup
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1001320025 | 04022536002255 |
| 1001320100 | 04022536002262 |