Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2900,00 zł
Quality Level
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
0.001 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
99.5-100.5% substance (anhydrous) basis (acidimetric)
form
powder, solid
autoignition temp.
570 °C
quality
E 210
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable, API processing | salt formation: suitable
pH
2.5-3.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
249 °C/1013 hPa
mp
121-123 °C
transition temp
flash point 121 °C
solubility
water: 2.9 g/L at 25 °C
density
1.321 g/cm3 at 20 °C
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.02%
cation traces
As: ≤1 ppm, Cd: ≤10 ppm, Cr: ≤2.5 ppm, Cu: ≤10 ppm, Hg: ≤1 ppm, Mn: ≤25 ppm, Ni: ≤2 ppm, Pb: ≤2 ppm, Zn: ≤10 ppm
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[O-]C(=O)c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products |
| technique(s) API processing | cocrystal formation: suitable, API processing | salt formation: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| agency BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur. | agency Ph. Eur. | agency - | agency traceable to USP 1055002 |
| form powder, solid | form - | form - | form - |
| assay 99.5-100.5% substance (anhydrous) basis (acidimetric) | assay - | assay - | assay - |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line - | product line - | product line - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Produkty
Znajdź kluczowe kwestie dotyczące wyboru i stosowania środków konserwujących w szeregu różnych zastosowań terapeutycznych, w tym miejscowych, doustnych, przezśluzówkowych, wziewnych i doustnych, a także do wstrzykiwań.
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1001309025 | 04022536002231 |