Przejdź do
1.00099
Kwas 1-amino-2-hydroksy-4-naftalenosulfonowy
for determination of phosphate
Synonim(y):
Kwas 1-amino-2-naftolo-4-sulfonowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
480,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.25
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
204-147-3
NACRES:
NB.21
MDL number:
Form:
solid
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
solid
bulk density
280 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c1c2c(c(c(c1)O)N)cccc2
InChI
1S/C10H9NO4S/c11-10-7-4-2-1-3-6(7)9(5-8(10)12)16(13,14)15/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
InChI key
RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Zasady Schiffa lub nafto[1,2-d]oksazole na bazie kwasu 1-amino-2-hydroksy-4-naftalenosulfonowego: selektywna synteza i właściwości fotofizyczne: Badanie to bada syntezę zasad Schiffa i nafto[1,2-d]oksazoli pochodzących z kwasu 1-amino-2-hydroksy-4-naftalenosulfonowego, koncentrując się na ich właściwościach fotofizycznych. Badania pokazują potencjalne zastosowania w opracowywaniu materiałów o specyficznych właściwościach optycznych, które mogą być istotne w takich dziedzinach jak elektronika organiczna czy fotonika (Atahan & Durmus, 2015).
Analysis Note
Oznaczenie (alkacymetryczne): ≥ 96 %
Tożsamość (spektrum IR): odpowiada
w składnikach rozpuszczalnych w węglanie sodu: odpowiada
Popiół siarczanowy: ≤ 0,5 %
Strata przy suszeniu (105 °C): ≤ 5,0 %
Test wydajności (do oznaczania fosforanu): odpowiada
Other Notes
Zastępuje: AX1035-1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100099002504022536001814
100099010004022536001821