Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1150,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Level
assay
≥95% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
purple
solubility
water: 10 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C32H48N4O8.ClH/c1-18-14-22-27(34-12-13-36(5)6)24(37)17-23(29(22)39)35-31(40)19(2)10-9-11-25(42-7)30(44-32(33)41)21(4)16-20(3)28(38)26(15-18)43-8;/h9-11,16-18,20,25-26,28,30,34,38H,12-15H2,1-8H3,(H2,33,41)(H,35,40);1H/b11-9-,19-10+,21-16+;/t18-,20+,25+,26+,28-,30+;/m1./s1
InChI key
DFSYBWLNYPEFJK-IHLRWNDRSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
17-DMAG
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Jez, J.M., et al. 2003. Chem. Biol.10, 361.
Egorin, M.J., et al. 2002. Cancer Chemother. Pharmacol.49, 7.
Legal Information
Disclaimer
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 100069-500UG | 04055977226188 |