Przejdź do
1.00020
Acetone
for liquid chromatography LiChrosolv®
Synonim(y):
Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
196,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
413,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
643,00 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1740,00 zł
30 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.08
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
200-662-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635680
Assay:
≥99.8% (GC)
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
184 mmHg ( 20 °C)
196,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
HPLC grade
Quality Segment
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
465 °C (DIN 51794)
potency
5800 mg/kg LD50, oral (Rat), 20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
13.2 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.05% Water
evapn. residue
≤2.0 mg/L
transmittance
335 nm, ≥50%, 340 nm, ≥80%, 350 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
capacity
1000  g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
transition temp
flash point <-20 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
General description
LiChrosolv® solvents show high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level. This makes them ideal for reproducible separations.
Application
Intended for HPLC and UHPLC-MS applications, either as an extraction solvent or as a mobile phase.
Reported for use in LC–MS/MS investigations of:
  • blood plasma and serum samples fractionated on several chromatography sorbents
  • peptides in animal biological samples
Acetone′s luminesence intensity is dependent upon the solution components . The absorption of UV light by acetone, results in its photolysis and the production of radials .
Features and Benefits
  • suitability tested and specified for UHPLC-MS and UHPLC-UV: for analytical flexibility
  • specified quality in positive and negative in positive and negative electrospray ionization (ESI) and atmospheric-pressure chemical ionization-mass spectrometry (APCI-MS) for lowest detection limits and confidence in analyses for all important MS modes (test 1)
—ESI/APCI (+) < 2 ppb
—ESI/APCI (-) < 10 ppb
  • lowest impurity profile: for interference-free baselines (test 2)
  • microfiltered through 0.2 μm filter (test 3) to provide:
—a long lifespan to filters and mechanical parts of HPLC systems
—reduced risk of column clogging
  • packed in borosilicate glass bottles for minimized metal ion contaminations
  • lowest levels of trace metal impurities for a minimum metal ion adduct formation
—<5 ppb
  • lowest level of polyethylene glycol (PEG) impurities in UHPLC-MS solvent lineup (PEG S/N signal-to-noise-ratio < 50)
Preparation Note
Product filtered through a 0.2 μm filter
Other Notes
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.000121.000221.00014
Acetone for liquid chromatography LiChrosolv&#174;
Supelco
1.00020
Acetone
Acetone for gas chromatography ECD and FID SupraSolv&#174;
Supelco
1.00012
Acetone
Acetone for spectroscopy Uvasol&#174;
Supelco
1.00022
Acetone
Acetone for analysis EMSURE&#174; ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00014
Acetone
grade
HPLC grade
grade
-
grade
spectrophotometric grade
grade
ACS reagent
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.05% Water, ≤0.0002 meq/g Alkalinity
impurities
≤0.05% Water
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.05% Water
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetone
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17.0 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets
Produkty
Niniejsza nota aplikacyjna opisuje opartą na HPTLC identyfikację olejów stałych przy użyciu żelu oktadecylosililowego jako substancji powlekającej, zgodnie z metodą monografii USP 43 NF 38 zawierającą rozdział ogólny USP <202>.
Jednoczesna analiza kwasu askorbinowego i dehydroaskorbinowego w różnych próbkach żywności za pomocą wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej (HPTLC).
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.
Zobacz wszystkie artykuły
Proteomics-based identification of hypoxia-sensitive membrane-bound proteins in rat erythrocytes
Sidorenko S, et al.
Journal of Proteomics, 184, 25-33 (2018)
Peptidome profiling dataset of ovarian cancer and non-cancer proximal fluids: Ascites and blood sera
Shender V, et al.
Data in Brief, 22, 557-562 (2019)
Peptidomics dataset: Blood plasma and serum samples of healthy donors fractionated on a set of chromatography sorbents
Arapidi G, et al.
Data in Brief, 18, 1204-1211 (2018)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100020400004022536658063
100020903004022536908489
100020100004022536000602
100020400804027269301439
100020250004022536000626
100020500004022536759371
100020901004027269056971
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?