Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 242,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 517,00 zł | |
| 4 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 811,00 zł |
Informacje o tej pozycji
242,00 zł
Nazwa produktu
Acetonitrile, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Quality Level
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C), 97 hPa ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
524 °C, 973 °F
expl. lim.
16 %
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
transition temp
flash point 2 °C
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Modified QuEChERS method combined with ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry: This research utilizes acetonitrile′s excellent solvent properties for the detection of cyclopiazonic acid in feeds. The method enhances the efficiency and accuracy of chemical analyses in food safety, demonstrating acetonitrile′s pivotal role in ensuring the quality of agricultural products (Peng et al., 2024).
- Liquid Chromatographic Enantioseparation of Newly Synthesized Fluorinated Tryptophan Analogs: Highlighting its use in pharmaceutical research, acetonitrile is employed in the chromatographic enantioseparation of complex amino acids, essential for drug development and molecular pharmacology studies (Tanács et al., 2024).
- Synthesis and Application of 1,8-Naphthalimide Derivatives Fluorescent Probe: Acetonitrile′s versatility is showcased in the synthesis of fluorescent probes for environmental monitoring. Its application in detecting and measuring environmental pollutants highlights its significant impact on ecological research and safety (Negi et al., 2024).
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.9% (GC) | assay ≥99.8% (GC) |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| bp 81-82 °C (lit.) | bp 81-82 °C (lit.) | bp 81-82 °C (lit.) | bp 81-82 °C (lit.) |
| autoignition temp. 524 °C, 973 °F | autoignition temp. 524 °C, 973 °F | autoignition temp. 524 °C, 973 °F | autoignition temp. 524 °C, 973 °F |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-05-8
Produkty
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.
Powiązane treści
Chromatografia gazowa oddziela lotne związki w fazie gazowej, stosowane w różnych gałęziach przemysłu do kontroli jakości.
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.