Przejdź do
1.00002
Tri-n-butyl phosphate
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur.
Synonim(y):
Tributyl phosphate, TBP, TBPA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3180,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
22 990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3(CH2)3O)3PO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.31
EC Index Number:
204-800-2
UNSPSC Code:
12352303
Beilstein/REAXYS Number:
1710584
MDL number:
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
Ph. Eur.
Quality Level
vapor density
9.2 (vs air)
vapor pressure
27 mmHg ( 178 °C), 7.3 mmHg ( 150 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
autoignition temp.
770 °F
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
transition temp
flash point 146 °C
solubility
6 g/L
density
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChI key
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemicals play an important role in the stabilization of a biologic drug during its manufacturing and formulation process – for instance, by preventing aggregation. We offer a wide range of high-quality stabilizers, buffers and salts to successfully purify and formulate your biomolecules. Specifically developed for high-risk applications, they are low in bioburden and endotoxins.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Tri-n-butyl phosphate is used widely as a solvent along with either TritonTM X100 or Tween® in solvent detergent treatment for viral inactivation procedures especially for plasma derived therapeutics.
Due to its low microbial and endotoxin limits, Tri-n-butyl phosphate Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0000279006751.02776
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
agency
Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
ChP, JP, NF, Ph. Eur.
form
liquid
form
-
form
liquid
form
solid
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
-
product line
EMPROVE® EXPERT
solubility
6 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
density
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
293.0 °F - closed cup
flash_point_c
145 °C - closed cup
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100002902604027269080471
100002050004027269080457
100002250004027269080464