Przejdź do
09-814
Przeciwciało przeciw dimetyloargininie, asymetryczne (ASYM25)
serum, from rabbit
Synonim(y):
dimetyloarginina, asymetryczna
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2140,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
WB
Citations:
7
2140,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Asymetryczna dimetylarginina (ADMA) jest endogennym metabolitem L-argininy powstającym w wyniku proteolizy metylowanych białek zawierających argininę i jest znanym inhibitorem syntazy tlenku azotu (NOS). W różnych badaniach zaobserwowano, że ADMA odgrywa rolę regulacyjną w ruchliwości komórek i cytoszkielecie aktyny. Podwyższone poziomy ADMA są związane ze sporadycznym FSGS, chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, chorobą okluzyjną tętnic obwodowych, otyłością, udarem mózgu, stanem przedrzucawkowym oraz śmiertelnością/chorobowością sercowo-naczyniową u pacjentów z nefropatią cukrzycową.
Multiple. To przeciwciało wykrywa białka zawierające asymetryczne dimetylowane argininy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH zawierający asymetryczne powtórzenia dimetyloargininy i glicyny.
Application
Wykrywaj dimetyloargininę za pomocą tego przeciwciała przeciw dimetyloargininie, asymetrycznego (ASYM25) zatwierdzonego do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje dimetylowane argininy.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty komórek MEF poddane i niepoddane działaniu PRMT1
Evaluated by Western Blot in PRMT1 treated and untreated MEF cell lysates.
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected dimethyl-Arginine on 10 µg of PRMT1 treated and untreated MEF cell lysates.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-413SMB0093807-414
antibody form
serum
antibody form
purified antibody
antibody form
-
antibody form
serum
species reactivity
mouse
species reactivity
human, mouse
species reactivity
-
species reactivity
human, mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
-
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
-
clone
polyclonal
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
-
technique(s)
western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Signaling Product Guide: Antibodies, small molecule inhibitors, kits, assays and proteins for signaling research.
Li-Ming Liu et al.
Cancer research, 79(11), 2865-2877 (2019-04-25)
C/EBPα is an essential transcription factor involved in regulating the expression or function of certain cell-cycle regulators, including in breast cancer cells. Although protein arginine methyltransferases have been shown to play oncogenic roles in a variety of cancers, little is
Minghao Yang et al.
Cell death & disease, 13(9), 815-815 (2022-09-24)
Osteosarcoma (OS), the most common primary malignancy of the bone, has a poor prognosis due to its high mortality rate and high potential for metastasis. Thus, it is urgently necessary to explore functional molecular targets of therapeutic strategies for osteosarcoma.
Li-Ming Liu et al.
Life (Basel, Switzerland), 11(8) (2021-08-28)
The protein p53 is one of the most important tumor suppressors, responding to a variety of stress signals. Mutations in p53 occur in about half of human cancer cases, and dysregulation of the p53 function by epigenetic modifiers and modifications
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
09-81404053252288166