Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2140,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026Szczegóły
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ATF6(22926)
General description
Immunogen
Application
Sygnalizacja
Epigenetyka i funkcja jądrowa
Czynniki transkrypcyjne
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form serum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity monkey, rat, human | species reactivity human, mouse, rat |
| Gene Information human ... ATF6(22926) | Gene Information human ... ATF4(468) | Gene Information human ... ATF5(22809) | Gene Information human ... ATF6(22926) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 09-069 | 04053252470967 |