Przejdź do
07-788
Przeciwciało anty-fosfo-Abl (Tyr412)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
ABL1, JTK7, c-ABL, p150, v-abl, v-abl Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse, rat
Application:
ELISA, WB
Citations:
10
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr412)
Gene Information
human ... ABI1(10006)
mouse ... Abi1(11308)
rat ... Abi1(79249)
General description
145 kDa
Immunogen
Peptyd sprzężony z KLH odpowiadający regionowi aminokwasowemu obejmującemu ludzki c-Abl Tyr412.
Application
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Ogólna modyfikacja posttranslacyjna
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
To przeciwciało anty-fosfo-Abl (Tyr412) zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i WB do wykrywania fosfo-Abl (Tyr412).
Biochem/physiol Actions
Inne gatunki nie zostały przetestowane.
Rozpoznaje zarówno Abl, jak i BCR-Abl, gdy jest fosforylowany na resztach tyrozyny odpowiadających Tyr412 w Abl.
Physical form
Oczyszczone metodą immunopowinowactwa
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-787MABT203C5240
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
24-21, monoclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... ABI1(10006)
mouse ... Abi1(11308)
rat ... Abi1(79249)
Gene Information
human ... ABI1(10006)
mouse ... Abi1(11308)
rat ... Abi1(79249)
Gene Information
human ... ABI1(10006)
Gene Information
human ... ABL1(25)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Phosphoproteomic analysis of AML cell lines identifies leukemic oncogenes
Walters, Denise K, et al
Leukemia Research, 30, 1097-1104 (2006)
Wenjing Tao et al.
The Journal of biological chemistry, 289(31), 21463-21472 (2014-06-14)
Jak2 is involved in cytokine growth factor-stimulated signal transduction, but the mechanism of its activation is largely unknown. Here, we investigated Jak2 activation in a normal hematopoietic cell line, 32D mouse myeloid cells. The bimolecular fluorescence complementation studies showed that
Jia Hu et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 30(2), 450-461 (2023-11-09)
This study sought to identify β-catenin targets that regulate desmoid oncogenesis and determine whether external signaling pathways, particularly those inhibited by sorafenib (e.g., PDGFRβ), affect these targets to alter natural history or treatment response in patients. In vitro experiments utilized
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-78804053252628009