Przejdź do
07-760-I
Anty-fosfo-eIF-2α (Ser51)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Podjednostka 2 czynnika inicjacji translacji eukariotycznej, podjednostka alfa 2 czynnika inicjacji translacji eukariotycznej, eIF-2-alfa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
780,00 zł
100 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1900,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
ChIP, IF, IP, WB
Citations:
2
780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1419
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), Drosophila (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μL
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
phosphorylation (pSer51)
Gene Information
Drosophila melanogaster ... Eif2Alpha(32617)
General description
Członek 2 podrodziny receptorów jądrowych 5 grupy A (UniProt: O00482; znany również jako czynnik transkrypcyjny alfa-1-fetoproteiny, czynnik wiążący B1, hB1F, czynnik wiążący promotor CYP7A, czynnik transkrypcyjny hepatocytów, homolog receptora wątroby 1, LRH-1) jest kodowany przez gen NR5A2 (znany również jako B1F, CPF, FTF) (identyfikator genu: 2494) u człowieka. Jest członkiem nadrodziny receptorów jądrowych, który wiąże się z elementem sekwencji 5′-AACGACCGACCTTGAG-3′ enhancera II genów wirusa zapalenia wątroby typu B. Zawiera region wiążący DNA (aa 83-104) i dwie domeny palca cynkowego typu NR C4 (aa 86-106 i 122-146). Ulega obfitej ekspresji w trzustce, ale na obniżonym poziomie w wątrobie i na bardzo niskim poziomie w sercu i płucach. Ekspresję wykazano w linii komórkowej Hep-G2. Opisano cztery różne izoformy LRH-1, które są generowane przez alternatywny splicing. LRH-1 jest zaangażowany w regulację ekspresji czynników transkrypcyjnych, takich jak Oct4, HNF1, 3 i 4, o których wiadomo, że uczestniczą w rozwoju embrionalnym. Jego obecność na wysokich poziomach w neuronach beta-III tubuliny + i NeuN + strefy płaszcza (MZ) we wczesnym cewie nerwowym myszy (E10.5 i E12.5) wskazuje na jego zaangażowanie w różnicowanie neuronalne. (Ref.: Stergiopoulos, A., and Politis, PK (2016). Nat. Commun. DOI: 10.1038/ncomms12230; Venteclef, N et al. (2008). J. Biol. Chem. 283(7); 3694 3701).
Zaobserwowano ~38 kDa; obliczono 38,65 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 13 aminokwasom otaczającym fosforylowaną ser51 podjednostki 1 ludzkiego eukariotycznego czynnika inicjacji translacji 2.
Application
Anti-phospho-eIF-2 (Ser51), nr kat. 07-760-I, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa podjednostkę 1 czynnika 2 inicjacji translacji eukariotycznej i zostało przetestowane do stosowania w teście inhibicji peptydowej i Western Blotting.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Test inhibicji peptydowej: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo-eIF-2 (Ser51) w HeLa poddanej działaniu kalikuliny A.
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa elf-2 alfa fosforylowany na serynie 51 u ludzi.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa treated with Calyculin A cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected phospho-eIF-2 (Ser51) in HeLa treated with Calyculin A cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABE2867ME0157SAB4500729
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
unpurified
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
UniProt accession no.
P41374
UniProt accession no.
O00482
UniProt accession no.
P05198
UniProt accession no.
P05198
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-760-I-25UL04054839441578