Przejdź do
07-722
Przeciwciało anty-fosfoVEGFR2/Flk-1/KDR (Tyr1054)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Receptor domeny wstawki kinazy, receptor kinazy białkowo-tyrozynowej Flk-1, receptor domeny wstawki kinazy (receptorowa kinaza tyrozynowa typu III), receptor czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki12 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
zebrafish, human
Application:
WB
Citations:
3
1470,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
zebrafish, human
species reactivity (predicted by homology)
primate (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), Danio (based on 100% sequence homology)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr1054)
Gene Information
human ... KDR(3791)
General description
152 kDa
Rodzina genów Flt receptorowych kinaz tyrozynowych obejmuje Flt-1, KDR/Flk-1, Flt-3 i Flt-4. Kodują one receptory dla VEGF, charakteryzujące się siedmioma pętlami Ig w domenie zewnątrzkomórkowej i rozszczepioną domeną kinazy w domenie cytoplazmatycznej. VEGF jest ważnym czynnikiem angiogennym wielu guzów litych, a także bierze udział w różnicowaniu komórek śródbłonka. Flt-1 (kinaza tyrozynowa podobna do Fms, VEGF-R1) ulega ekspresji na komórkach śródbłonka oraz na wspólnych prekursorach komórek śródbłonka i krwiotwórczych komórek macierzystych. KDR (Flk-1, VEGF-R2) jest głównym receptorem zaangażowanym w sygnalizację VEGF. KDR ulega ekspresji na komórkach śródbłonka i stymuluje angiogenezę, ale ulega również ekspresji na komórkach szpiku kostnego i uważa się, że odgrywa rolę w napędzaniu proliferacji większości lub wszystkich komórek białaczkowych. Flt3 (znana również jako Flk-2) jest receptorową kinazą tyrozynową klasy III, która jest blisko spokrewniona z c-Kit i c-Fms. Ulega ona ekspresji w prymitywnych komórkach krwiotwórczych, a jej ligand wywiera działanie proliferacyjne na te komórki we współpracy z innymi cytokinami.
Immunogen
Syntetyczny peptyd obejmujący
Application
Anti-phospho-VEGFR2/Flk-1/KDR (Tyr1054) Antibody to przeciwciało przeciwko fosfo-VEGFR2/Flk-1/KDR (Tyr1054) do stosowania w WB.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje VEGFR2/Flk-1/KDR po fosforylacji na tyrozynie 1054 (ludzkiej).
Physical form
Królicze poliklonalne IgG oczyszczone metodą powinowactwa w PBS z dodatkiem 0,05% NaN3 i 50% glicerolu.
Podwójnie oczyszczone powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek PAE poddany działaniu CSF-1, transfekowany CSF/KDR.
Western Blot Analysis:
This lot detected VEGFR2 phosphorylated on Tyr1054 at a 1:1,000 dilution in PAE cells transfected with CSF/KDR and treated with 40ng/mL CSF-1 for 15 min. Cell lysate resolved via SDS-PAGE and transferred to PVDF (Immobilon-P).
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-716-I05-443ABS553
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
zebrafish, human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
rat, mouse, rabbit, human
species reactivity
human, mouse
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
JH, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Valentin Derangère et al.
Oncotarget, 7(8), 9309-9321 (2016-01-30)
Anti-EGFR therapy and antiangiogenic therapies are used alone or in combination with chemotherapies to improve survival in metastatic colorectal cancer. However, it is unknown whether pretreatment with antiangiogenic therapy could impact on the efficacy of anti-EGFR therapy. We selected one
Edward Hartsough et al.
iScience, 25(8), 104736-104736 (2022-08-10)
Through tightly controlled multilayer mechanisms, vascular endothelial growth factor receptor-2 (VEGFR-2) activation and its downstream signal transduction govern vasculogenesis and pathological angiogenesis, such as tumor angiogenesis. Therefore, it is critical to understand the molecular mechanisms governing VEGFR-2 signal transduction. We
Anthony Ambesi et al.
Journal of cell science, 127(Pt 17), 3805-3816 (2014-07-02)
The fibronectin matrix plays a crucial role in the regulation of angiogenesis during development, tissue repair and pathogenesis. Previous work has identified a fibronectin-derived homophilic binding peptide, anastellin, as an effective inhibitor of angiogenesis; however, its mechanism of action is
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-72204053252403668