Przejdź do
07-678
Przeciwciało anty-LINGO-1
Upstate®, from rabbit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
2350,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
16
2350,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Lingo1(235402)
General description
Pan ~83kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający resztom aminokwasowym 611-620 ludzkiego LINGO-1 (APRKFNMKMI)
Application
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Choroby neurodegeneracyjne
Wykryj LINGO-1 za pomocą tego przeciwciała anty-LINGO-1 zatwierdzonego do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
LINGO-1
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Preparation Note
stabilny przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on mouse brain membrane samples.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4301849SAB1303383SAB1305302
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Multi-tasking by the p75 neurotrophin receptor: sortilin things out?
Bronfman, Francisca C and Fainzilber, Mike
EMBO Reports, 5, 867-871 (2004)
TROY and LINGO-1 expression in astrocytes and macrophages/microglia in multiple sclerosis lesions.
J Satoh, H Tabunoki, T Yamamura, K Arima, H Konno
Neuropathology and Applied Neurobiology null
Alexandra Trifunovski et al.
Neuroreport, 15(15), 2397-2400 (2005-01-11)
Axonal regeneration after injury can be limited in the adult CNS by the presence of inhibitory proteins such as Nogo. Nogo binds to a receptor complex that consists of Nogo receptor (NgR), p75NTR, and Lingo-1. Nogo binding activates RhoA, which
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-67804053252328701