Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 μg | Sprawdź dostępność w koszyku | 773,00 zł | |
| 100 μg | Sprawdź dostępność w koszyku | 1960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, electrophoretic mobility shift assay: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SP1(6667)
General description
Immunogen
Application
4 µg tej partii immunoprecypitowało Sp1 z 500 µg ekstraktu jądrowego HeLa.
UWAGA: Poprzednia partia z powodzeniem immunoprecypitowała podjednostkę α-1 przy użyciu odwracalnego systemu immunoprecypitacji Catch and Release v2.0 (nr katalogowy 17-500). Więcej informacji i protokół można znaleźć w instrukcji obsługi: www.millipore.com
Immunoprecypitacja chromatyny:
Zgłoszone przez niezależne laboratorium.
Immunofluorescencja:
Zgłoszone przez niezależne laboratorium.
Test przesunięcia ruchliwości elektroforetycznej (EMSA):
1 µL poprzedniej partii tego przeciwciała zostało zgłoszone przez niezależne laboratorium do supershift kompleksów DNA zawierających rekombinowany Sp1 i endogenny Sp1 z komórek HeLa w EMSA.
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Czynniki transkrypcyjne
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-309, ekstrakt jądrowy komórek Hela. Dodać równą objętość buforu Laemmli do 10 μl ekstraktu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego ekstraktu na pas dla minigelów.
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected SP1 on 10 μg of HeLa lysates.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| species reactivity mouse, human, rat | species reactivity mouse, human, rat | species reactivity human | species reactivity rat, human, mouse |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone G3.1, monoclonal | clone polyclonal |
| technique(s) ChIP: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable, electrophoretic mobility shift assay: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: 1:20000, immunofluorescence: 1:100-1:500, immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:1000 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-Sp1
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 07-645-25UG | 04054839337390 |