Przejdź do
07-601
Przeciwciało anty-TTF-1
serum, Upstate®
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
23
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... A1CF(29974)
General description
42kDa
Immunogen
Białko fuzyjne 6His odpowiadające pełnej długości TTF-1 (czynnik transkrypcyjny tarczycy 1, znany również jako czynnik jądrowy tarczycy 1, białko Homeobox Nkx-2.1)
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Przeciwciało anty-TTF-1 jest wysokiej jakości króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania TTF-1 i zostało zwalidowane w IP, WB i IHC.
Biochem/physiol Actions
TTF-1
Physical form
surowicy króliczej zawierającej 0,05% azydku sodu przed dodaniem glicerolu do 30% surowicy króliczej.
Serum
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on nuclear extract from H441 human lung epithelial cells
Other Notes
Zastępuje: MABE513
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5500187SAB1404472SAB1409740
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
SP141, monoclonal
clone
2F6, monoclonal
clone
1G2, monoclonal
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human (tested)
species reactivity
human
species reactivity
human
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Khoor et al.
Human pathology, 30(6), 695-700 (1999-06-22)
Differentiation of malignant mesothelioma from adenocarcinoma, particularly from a lung primary, remains a difficult diagnostic problem. Surfactant protein B precursor (pro-SP-B) and thyroid transcription factor 1 (ITF-1) are expressed selectively in the normal respiratory epithelium and in adenocarcinomas of the
Karine Pozo et al.
iScience, 24(9), 102953-102953 (2021-09-02)
Lineage-defining transcription factors (LTFs) play key roles in small-cell lung cancer (SCLC) pathophysiology. Delineating the LTF-regulated genes operative in SCLC could provide a road map to identify SCLC dependencies. We integrated chromatin landscape and transcriptome analyses of patient-derived SCLC preclinical
Michael J Herriges et al.
Genes & development, 31(9), 889-903 (2017-05-27)
A subset of long noncoding RNAs (lncRNAs) is spatially correlated with transcription factors (TFs) across the genome, but how these lncRNA-TF gene duplexes regulate tissue development and homeostasis is unclear. We identified a feedback loop within the NANCI (Nkx2.1-associated noncoding
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-60104053252588563