Przejdź do
07-529
Przeciwciało anty-KIF21A
Upstate®, from rabbit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μg
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2330,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
5
2330,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KIF21A(55605)
General description
180 kDa
Immunogen
Peptyd odpowiadający aminokwasom 948-963 mysiego KIF21A z N-końcową cysteiną dodaną do celów koniugacji.
Application
Anti-KIF21A Antibody to przeciwciało przeciwko KIF21A do stosowania w WB.
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Kinazy i fosfatazy
Choroby neurodegeneracyjne
Biochem/physiol Actions
KIF21A
Physical form
0,1M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydek sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot in a rat brain microsomal preparation
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA027274HPA027249HPA058432
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
technique(s)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:20-1:50
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Norihiro Nakamura et al.
Journal of biochemistry, 132(3), 483-491 (2002-09-03)
Kinesin family proteins are microtubule-dependent molecular motors involved in the intracellular motile process. Using a Ca2+ -binding protein, CHP (calcineurin B homologous protein), as a bait for yeast two hybrid screening, we identified a novel kinesin-related protein, KIF1Bbeta2. KIF1Bbeta2 is
J R Marszalek et al.
The Journal of cell biology, 145(3), 469-479 (1999-05-04)
Neurons use kinesin and dynein microtubule-dependent motor proteins to transport essential cellular components along axonal and dendritic microtubules. In a search for new kinesin-like proteins, we identified two neuronally enriched mouse kinesins that provide insight into a unique intracellular kinesin
CFEOM1-Associated Kinesin KIF21A Is a Cortical Microtubule Growth Inhibitor.
van der Vaart, Babet, et al.
Developmental Cell (2013)