Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 μL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, bovine, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr218/pTyr220)
Gene Information
bovine ... Mapk7(537703)
human ... MAPK7(5598)
mouse ... Mapk7(23939)
rat ... Mapk7(114509)
General description
Immunogen
Application
Lizat komórek HeLa, lizat komórek HeLa + niefosforylowane białko i lizat komórek HeLa + fosforylowany peptyd sondowano za pomocą Cat. 07-507, Anti-phospho-BMK 1/ERK5 (Thr218/Tyr220) (rozcieńczenie 1µg/mL (1:1000)). Białka uwidoczniono przy użyciu przeciwciała wtórnego Donkey Anti-Rabbit IgG sprzężonego z HRP i systemu detekcji chemiluminescencyjnej.
Strzałka wskazuje BMK1/ERK5 (~115 kDa) na lizacie komórek HeLa i lizacie komórek HeLa + niefosforylowany peptyd. Brak pasma w lizacie komórek HeLa + fosforylowany peptyd wskazuje na skuteczne hamowanie peptydu przez przeciwciało.
Sygnalizacja
Kinazy MAP
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Komórki HeLa traktowane sorbitolem
Western Blot/Peptide Inhibition Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected phospho-BMK1/Erk5 (Thr218/Tyr220) in HeLa cell lysate.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity rat, mouse, bovine, human | species reactivity human, mouse, rat | species reactivity rat, chicken, human, mouse | species reactivity mouse, rat |
| clone polyclonal | clone AW39R, monoclonal | clone polyclonal | clone AW39R, monoclonal |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified antibody |
| Gene Information bovine ... Mapk7(537703) | Gene Information human ... MAPK3(5595) | Gene Information human ... MAPK3(5595) | Gene Information human ... MAPK3(5595) |
| technique(s) inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable | technique(s) multiplexing: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) flow cytometry: suitable, western blot: suitable |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 07-507 | 04053252516078 |