Przejdź do
07-449-AF555
Przeciwciało przeciw trimetylowej histonie H3 (Lys27), koniugat Alexa 555
from rabbit, ALEXA FLUOR 555
Synonim(y):
Histon H3.1t, H3/t, H3t, H3/g
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR 555
Clone:
polyclonal
Application:
ICC
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR 555
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys27)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
General description
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". Białka histonowe są wysoce modyfikowane potranslacyjnie, jednak histon H3 jest najbardziej zmodyfikowanym z pięciu histonów. Uważa się, że warianty sekwencji histonu H3 i zmienne stany modyfikacji odgrywają rolę w dynamicznej i długoterminowej regulacji genów. Trimetylacja histonu H3 na Lys9 (H3K9me3) jest jednym z najlepiej zbadanych znaczników epigenetycznych. H3K9me3 funkcjonuje w represji genów euchromatycznych i w epigenetycznej kontroli montażu heterochromatyny, najprawdopodobniej działając jako motyw rozpoznawczy dla wiązania białek związanych z chromatyną, takich jak Swi6 lub HP1α. Enzymami odpowiedzialnymi za trimetylację H3K9 są SUV39H1 i SUV39H2.
~17 kDa. Nieskoniugowane przeciwciało macierzyste (nr kat. 07-449) ma obserwowaną masę cząsteczkową ~17 kDa
Immunogen
Rozgałęziony peptyd odpowiadający trimetylo-histonie H3 (Lys27).
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Receptory jądrowe
Ten anty-trimetyl Histone H3 (Lys27) został zatwierdzony do stosowania w immunocytochemii do wykrywania trimetyl Histone H3 (Lys27).
Biochem/physiol Actions
Nieskoniugowane przeciwciało macierzyste tego przeciwciała ma nr kat. 07-449.
Physical form
Oczyszczone białko A
Oczyszczone królicze IgG w PBS zawierającym 15 mg/ml BSA i 0,1% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry in HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected trimethyl-Histone H3 (Lys27) in HeLa cells.
Alexa Fluor is a registered trademark of Life Technologies.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-449-AF647ABE18-AF488MABE263-AF647
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
conjugate
ALEXA FLUOR 555
conjugate
ALEXA FLUOR 647
conjugate
ALEXA FLUOR 488
conjugate
ALEXA FLUOR 647
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
9B1-2G6, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-449-AF55504053252983689