Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, vertebrates, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Zapalenie i immunologia
Ogólne modyfikacje po tłumaczeniu
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Lizat całych komórek ludzkiej zewnętrznej warstwy rogowej
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form serum | antibody form purified antibody |
| clone polyclonal | clone C4, monoclonal | clone polyclonal | clone F95, monoclonal |
| biological source rabbit | biological source human (Recombinant) | biological source rabbit | biological source mouse |
| species reactivity human, vertebrates, mouse | species reactivity - | species reactivity - | species reactivity mouse, rat, chicken, human |
| technique(s) immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 07-377 | 04053252272745 |