Przejdź do
07-326
Przeciwciało anty-fosfo-Cofilina 2 (Ser3)
Upstate®, from rabbit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μg
Przewidywany termin wysyłki13 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2450,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, chicken, human
Application:
WB
Citations:
11
2450,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, chicken, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer3)
Gene Information
human ... CFL2(1073)
General description
21kDa
Immunogen
peptyd odpowiadający aminokwasom 1-10 (MA[pS]GVTVNDE-C) ludzkiej fosfo-Cofiliny 2
Application
Kategoria badawcza
Struktura komórki
Podkategoria badawcza
Cytoszkielet
Przeciwciało anty-fosfo-Cofilina 2 (Ser3) wykrywa poziom fosfo-Cofiliny 2 (Ser3) i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
fosfo-Cofilina 2
Physical form
0,1M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydek sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Chromatografia białka A
Format: Oczyszczony
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from L6 cells, treated with LIM Kinase
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-30005-64307-972
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
species reactivity
mouse, chicken, human
species reactivity
human, rat
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
2D3, monoclonal
clone
polyclonal
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Toru Amano et al.
The Journal of biological chemistry, 277(24), 22093-22102 (2002-04-02)
Actin filament dynamics play a critical role in mitosis and cytokinesis. LIM motif-containing protein kinase 1 (LIMK1) regulates actin reorganization by phosphorylating and inactivating cofilin, an actin-depolymerizing and -severing protein. To examine the role of LIMK1 and cofilin during the
C Thirion et al.
European journal of biochemistry, 268(12), 3473-3482 (2001-06-26)
Cofilins are actin binding proteins and regulate actin assembly in vivo. Numerous cofilin homologues have been characterized in various organisms including mammals. In mice, a ubiquitously expressed cofilin (CFL1) and a skeletal muscle specific cofilin (CFL2) have been described. In
Mardjaneh Sadegh Karbalaei et al.
European journal of pharmacology, 689(1-3), 179-185 (2012-05-31)
Caveolae are membrane invaginations present in a variety of cell types. Formation of caveolae depends on caveolins and on the more recently discovered family of proteins known as the cavins. Genetic ablation of caveolin-1 was previously shown to give rise
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-32604053252369612