Przejdź do
07-315
Przeciwciało anty-SGK1
Upstate®, from rabbit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μg
Przewidywany termin wysyłki12 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
32
1820,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SGK1(6446)
General description
~50 kDa
Immunogen
peptyd odpowiadający aminokwasom 399-412 (C-GKSPDSVLVTASVK) ludzkiego SGK1
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
To przeciwciało anty-SGK1 zostało zatwierdzone do stosowania w IP, WB do wykrywania SGK1.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje SGK1.
Physical form
Format: Oczyszczony
Immunoaffinity Oczyszczona immunoglobulina w 0,1M Tris-glicynie, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydku sodu i 1,75mg/ml BSA przed dodaniem glicerolu do 30%.
Oczyszczone białko A
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek szczura 2
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from A431 and Rat 2 cells
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-1027
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
36-002HPA051251MABS1476
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
1G2.1, monoclonal
species reactivity
human, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat, human
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Melissa L Vadnais et al.
Biology of reproduction, 89(5), 127-127 (2013-09-06)
Sperm motility encompasses a wide range of events involving epididymal maturation and activation of biochemical pathways, most notably cyclic AMP (cAMP)-protein kinase A (PKA) activation. Following the discovery of guanine-nucleotide exchange factors (RAPGEFs), also known as exchange proteins activated by
Increased expression of serum- and glucocorticoid-regulated kinase-1 in the duodenal mucosa of children with coeliac disease.
Szebeni B, Vannay A, Sziksz E, Prokai A, Cseh A, Veres G, Dezsofi A, Gyorffy H, Szabo IR, Arato A
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition null
Lucia D'Antona et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 35(5), 2006-2018 (2015-04-15)
Published observations on serum and glucocorticoid regulated kinase 1 (Sgk1) knockout murine models and Sgk1-specific RNA silencing in the RKO human colon carcinoma cell line point to this kinase as a central player in colon carcinogenesis and in resistance to