Przejdź do
07-178
Przeciwciało anty-Hox A9
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Anti-ABD-B, Anty-HOX1, Anty-HOX1.7, Anty-HOX1G
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1960,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
EMSA, ICC, WB
Citations:
28
1960,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HOXA9(3205)
General description
36kDa
HOXA9 jest czynnikiem transkrypcyjnym odgrywającym kluczową rolę zarówno w hemopoezie, jak i białaczce. Wysoki poziom ekspresji HOXA9 w komórkach krwiotwórczych jest charakterystyczną cechą ostrej białaczki szpikowej (AML) i może być wystarczający do wywołania tej choroby. Nadekspresja Hoxa-9 znacznie rozszerza hematopoetyczne komórki macierzyste. Ekspresja HOXA9 zmienia się dramatycznie wraz z wiekiem - równomiernie niski poziom ekspresji we wczesnej dorosłości jest zastępowany przez często bardzo wysoką ekspresję u dorosłych po sześćdziesiątce.
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające resztom 194-272 mysiego Hox A9
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Wykryj Hox A9 za pomocą przeciwciała anty-Hox A9 (królicze przeciwciało poliklonalne), które działa w EMSA, WB, ICC.
Biochem/physiol Actions
Hox A9
Na podstawie wyszukiwania BLAST przeciwciało będzie prawdopodobnie reagować krzyżowo z Hox A9 traszki, koelakanta, psa, kurczaka i szczura; Hox 1.7 antylopy, myszy i świnki morskiej; Hox A-9B żaby, człowieka i danio pręgowanego oraz Hox B.1 kenijskiej żaby szponiastej.
Physical form
Chromatografia białka A
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina białka A prezentowana w 0,02 M buforze fosforanowym, pH 7,6, 0,25 M NaCl i 0,1% azydku sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
Kontrola
Unieśmiertelnione komórki HF1 Hoxa9
Routinely evaluated by immunoblot on whole cell lysates of Hoxa9 immortalized HF1 myeloid progenitor cells
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1410648SAB1411958WH0003204M1
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
1C9, monoclonal
clone
2F2, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... HOXA9(3205)
Gene Information
human ... HOXA7(3204)
Gene Information
human ... HOXA5(3202)
Gene Information
human ... HOXA7(3204)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Leukemic fusion genes MLL/AF4 and AML1/MTG8 support leukemic self-renewal by controlling expression of the telomerase subunit TERT.
A Gessner,M Thomas,P Garrido Castro,L Buchler,A Scholz,T H Brummendorf,N Martinez Soria et al.
Leukemia null
K R Calvo et al.
Molecular and cellular biology, 20(9), 3274-3285 (2000-04-11)
The genes encoding Hoxa9 and Meis1 are transcriptionally coactivated in a subset of acute myeloid leukemia (AML) in mice. In marrow reconstitution experiments, coexpression of both genes produces rapid AML, while neither gene alone generates overt leukemia. Although Hoxa9 and
Léo Machado et al.
Cell reports, 21(7), 1982-1993 (2017-11-16)
State of the art techniques have been developed to isolate and analyze cells from various tissues, aiming to capture their in vivo state. However, the majority of cell isolation protocols involve lengthy mechanical and enzymatic dissociation steps followed by flow cytometry