Przejdź do
07-1601
Przeciwciało anty-IRAK1, CT
from rabbit
Synonim(y):
kinaza 1 związana z receptorem interleukiny-1, homolog Pelle
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
1820,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1975
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IRAK1(3654)
General description
IRAK1, znana również jako kinaza 1 związana z receptorem interleukiny-1, należy do rodziny kinaz tyrozynowych (TKL) i jest zaangażowana w stabilizację mRNA i aktywację NF-kappa B. IRAK1 znajduje się we wszystkich tkankach jako 2 izoformy, przy czym 1 wiąże się szybko, a następnie ulega degradacji, podczas gdy izoforma 2 jest aktywowana przez kinazę, co skutkuje wolniejszą i bardziej trwałą odpowiedzią na cytokiny. Fosforylacja IRAK1 prowadzi do rekrutacji białka adapterowego PELI1. IRAK1 wykorzystuje 2 szlaki, pierwszy pozwala na pośredniczenie w odpowiedzi zapalnej IL-1, gdy TRAF6 jest związany, co aktywuje NF-kappa B, hamując w ten sposób I kappa B alfa. Drugi szlak nie obejmuje TRAF6 i powoduje stabilizację mRNA.
~77 kDa
Immunogen
Epitop: C-terminus
Syntetyczny peptyd liniowy sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowemu regionowi IRAK1.
Application
Kategoria badawcza
Zapalenie i immunologia
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja immunologiczna
To przeciwciało anty-IRAK1, koniec C jest zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania IRAK1.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje C-końcowy region IRAK1.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS i 0,09% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 6 miesięcy w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania. W przypadku długotrwałego przechowywania, przechowywać w temperaturze -20ºC.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem korka odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat Jurkat
Evaluated by western blot in jurkat lysate.
Western Blot Analysis: A 1:50-1:500 dilution of this antibody detected IRAK1 on jurkat lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABF221SAB4501559SAB1403986
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
3A9, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: 1:1000, western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
capture ELISA: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: suitable, indirect immunofluorescence: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-160104053252372674