Przejdź do
07-1458
Przeciwciało anty-ROCK-1/2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Antygen raka nerki NY-REN-35, kinaza Rho, kinaza białkowa 1 związana z Rho, kinaza białkowa 1 związana z Rho, zawierająca zwiniętą cewkę, p160 ROCK-1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
WB
Citations:
12
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ROCK1(6093)
mouse ... Rock1(19877)
General description
158 kDa
Kinaza związana z Rho (Rho-Kinase lub ROK) została podzielona na dwie izoformy: ROKα/ROCK-II i ROKβ/ROCK-I. Te duże białka komórkowe (150-160 kDa) są zaangażowane w tworzenie włókien naprężeniowych, ogniskowych zrostów i odpowiedzi hipertonicznych serca. Obecne badania sugerują, że ROK mięśni gładkich może być zaangażowany w proces kurczliwości poprzez fosforylację MYPT1 i miozyny. Kinaza serynowo-treoninowa ROCK-1 jest efektorem Rho i jest zaangażowana w szlaki transdukcji sygnału, które regulują morfologię komórek, ruchliwość i progresję nowotworu poprzez reorganizację cytoszkieletu aktynowego.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający ludzkiemu ROCK-1, 90,5% homologii z ROCK-2
Application
To przeciwciało anty-ROCK-1/2 zostało zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania ROCK-1/2.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje ROCK-1 i ROCK-2.
Analysis Note
Evaluated by Western Blot in A431 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected ROCK-1/2 on 10 µg of A431 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-1121
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c