Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Sprawdź dostępność w koszyku | 2530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, canine, rat, rabbit, bovine, pig, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer16)
Gene Information
human ... PLN(5350)
General description
Immunogen
Application
Metabolizm
Sygnalizacja
Fizjologia mięśni
Ogólna modyfikacja potranslacyjna
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Preparat z serca bydlęcego, poddany działaniu PKA.
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected phosphorylated phospholamban from a bovine cardiac preparation that was incubated with 10 µg PKA (Catalog # 14-114) for 10 minutes.
DO NOT BOIL CARDIAC PREPARATION.
Boiling may reduce the 25 kDa pentamer into tri-, di- or monomers. In addition, phosphorylation may disrupt the pentamer into dimers and monomers.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity mouse, canine, rat, rabbit, bovine, pig, human | species reactivity rat, mouse, human | species reactivity human | species reactivity human |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| Gene Information human ... PLN(5350) | Gene Information human ... PLN(5350) | Gene Information human ... PDHA1(5160) | Gene Information human ... PDHA1(5160) |
| technique(s) western blot: suitable | technique(s) ELISA: 1:10000, immunofluorescence: 1:100-1:500 | technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 07-052 | 04053252469879 |