Przejdź do
06-891
Przeciwciało anty-SMRTe
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Anti-SMRTE-tau, Anti-TRAC, Anty-CTG26, Anty-N-CoR2, Anty-SMAP270, Anty-SMRT, Anty-SMRTE, Anty-TNRC14, Anty-TRAC-1, Anty-TRAC1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2370,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, ICC, WB
Citations:
27
2370,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
270kDa, 180kDa i 80kDa
SMRT ma 1495 aminokwasów i zawiera sekwencję 8 aminokwasów, która nie jest obecna w SMRTe (SMRT-extended), który zawiera 2514 aminokwasów. SMRTe zawiera N-końcową sekwencję obejmującą ponad 1000 aminokwasów, która nie jest obecna w SMRT, ale wykazuje znaczne podobieństwo do N-CoR. Ekspresja SMRTe jest regulowana podczas progresji cyklu komórkowego, co sugeruje rolę SMRTe w regulacji ekspresji genów specyficznych dla cyklu w różnych szlakach sygnałowych.
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające resztom 1146-1349 ludzkiego SMRTe
Application
Kategoria badawcza
Transport białek
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Metabolizm i białka wiążące RNA
Histony
Białko wiążące RNA (RBP)
Przeciwciało anty-SMRTe jest wysokiej jakości króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania SMRTe i zostało zwalidowane w ChIP, ICC i WB.
Biochem/physiol Actions
Izoformy SMRT
Physical form
0,1M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydek sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Chromatografia białka A
Format: Oczyszczony
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt jądrowy z mózgu myszy
routinely evaluated by immunoblot on nuclear fraction from murine brain
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PLA0171SAB4200687WH0006907M7
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
SMRT 5.1, monoclonal
clone
2B6, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse, canine, bovine, rat
species reactivity
human
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg, western blot: 1:2,000- 1:10,000
technique(s)
immunoblotting: 2-4 μg/mL using nuclear extract of human HeLa cells., immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HeLa cells.
technique(s)
indirect ELISA: suitable, proximity ligation assay: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
TGF-? and retinoic acid induce the microRNA miR-10a, which targets Bcl-6 and constrains the plasticity of helper T cells.
Takahashi, H; Kanno, T; Nakayamada, S; Hirahara, K; Sciume, G; Muljo, SA; Kuchen et al.
Nature Immunology null
The Flt3 internal tandem duplication mutant inhibits the function of transcriptional repressors by blocking interactions with SMRT.
Takahashi, S; McConnell, MJ; Harigae, H; Kaku, M; Sasaki, T; Melnick, AM; Licht, JD
Blood null
Hiroaki Shimizu et al.
PloS one, 14(8), e0220717-e0220717 (2019-08-14)
Silencing Mediator of Retinoid and Thyroid Hormone Receptors (SMRT) and the nuclear receptor co-repressor1 (NCoR1) are paralogs and regulate nuclear receptor (NR) function through the recruitment of a multiprotein complex that includes histone deacetylase activity. Previous genetic strategies which deleted
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
06-89104053252333712