Przejdź do
06-755
Anti-Histone H3.1t (H3-4) Antibody
UPSTATE®, rabbit polyclonal
Synonim(y):
Histon H3.1t, H3/t, H3t, H3/g
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2620,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Technique(s):
western blot: suitable, ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, ICC, IP, WB
Citations:
303
2620,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1226
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-histonowe H3, 0.5 mg/mL, Upstate®
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
western blot: suitable, ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
General description
Histon H3, znany również jako histon H3.1t, H3/t, H3t lub H3/g, kodowany przez gen HIST3H3/H3Ft, jest jednym z podstawowych składników nukleosomu. Nukleosom to oktamer histonowy zawierający po dwie cząsteczki H2A, H2B, H3 i H4 połączone w jeden heterotetramer H3-H4 i dwa heterodimery H2A-H2B. Nukleosomy owijają i zagęszczają DNA w chromatynę, ograniczając dostępność DNA dla maszyn komórkowych, które wymagają DNA jako matrycy. Histony odgrywają kluczową rolę w regulacji transkrypcji, naprawie DNA, replikacji DNA i stabilności chromosomów. Dostępność DNA jest regulowana poprzez złożony zestaw potranslacyjnych modyfikacji histonów, zwanych również kodem histonowym, oraz przebudowę nukleosomów. Oktamer otacza około 147 bp DNA. Klasyczny marker jądrowy, nowa ekspresja jest widoczna podczas fazy S cyklu komórkowego. Histon H3 jest często wielokrotnie acetylowany lub metylowany. Zmiany w stanie metylacji lub acetylacji histonu H3 wraz z podobnymi modyfikacjami na siostrzanych histonach są jednym z kluczowych aspektów epigenetycznej ekspresji i regulacji genów.
~17 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: N-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowi ludzkiego histonu H3.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło Histone H3 w komórkach HeLa.
Analiza immunoprecypitacji: 10 µg z reprezentatywnej partii immunoprecypitowało histon H3 z 500 µg ekstraktu kwasu HeLa. Immunoprecypitowaną próbkę poddano następnie analizie Western Blot z użyciem 0,5 µg/ml tego samego przeciwciała.
Immunoprecypitacja chromatyny: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium immunoprecypitowała histon H3 z chromatyny roślinnej (Ng, D. W., et al. (2006). Plant Cell. 18(1):119-132.).
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Przeciwciało anty-histonowe H3 jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania histonu H3 znanego również jako histon 3-H3 i zostało zatwierdzone w ChIP, ICC i WB.
Biochem/physiol Actions
Na podstawie podobieństwa sekwencji oczekuje się szerokiej reaktywności krzyżowej między gatunkami.
To przeciwciało rozpoznaje histon H3 na N-końcu.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt kwasu HeLa
Evaluated by Western Blotting in HeLa acid extract.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Histone H3 in 10 µg of HeLa acid extract.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-523ABE44-SABE435-S
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse, human
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-histonowe H3
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Downregulation of Cdc6 and pre-replication complexes in response to methionine stress in breast cancer cells.
Booher, K; Lin, DW; Borrego, SL; Kaiser, P
Cell Cycle null
The many faces of histone lysine methylation.
Lachner, Monika and Jenuwein, Thomas
Current Opinion in Cell Biology, 14, 286-298 (2002)
Yang Li et al.
Cancer science, 102(11), 2043-2050 (2011-08-13)
Cervical cancer is the second most common cancer in women. Inactivation of tumor suppressor genes underlies the transformation and progression of cervical cancer. Previously, we reported MAFIP can inhibit the growth of human cervical cancer HeLa cells. In this study