This product is prepared at a concentration of 0.3 mg/mL. Each 100 µL vial contains 0.03 mg (30 µg) of antibody.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Sprawdź dostępność w koszyku | 2010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Ar(280675)
dog ... Ar(403588)
human ... AR(367)
mouse ... Ar(11835)
rat ... Ar(24208)
General description
Immunogen
Application
Analiza cytometrii przepływowej: Rozcieńczenie 1:300 z reprezentatywnej partii wykryło receptor androgenowy w 0,2X10E6 komórkach MCF-7.
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium immunoprecypitowała receptor androgenowy z komórek DU145 stabilnie transfekowanych promotorem 7 kD-PSA, różnymi wektorami lentiwirusowymi AR poly A i wektorem hZMIZ1 znakowanym flagą (Li, X., et al. (2011). PLoS One. 6(9):e25040.).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła receptor androgenowy w tkance szczura embrionalnego, tkance jądra szczura noworodka i tkance jądra szczura dorosłego (Nation, T., et al. (2010). J Pediatr Surg. 46(8): 1539-1543.).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła receptor androgenowy w komórkach MCF-7 stabilnie transfekowanych receptorem androgenowym (Ghatge, R. P., et al. (2005). Breast Cancer Res. 7(6):R1036-1050.).
Chromatin Immunoprecipitaton-Sequence Analysis: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium immunoprecypitowała receptor androgenowy z lizatów komórek LNCaP w określonych warunkach leczenia (Zhao, J. C., et al. (2012). Genome Res. 22(2):322-331.).
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło receptor androgenowy w komórkach LNCaP.
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Czynniki transkrypcyjne
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Androgen Receptor in 10 µg of LNCaP cell lysate.
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate ALEXA FLUOR™ 647 | conjugate ALEXA FLUOR™ 555 | conjugate unconjugated |
| species reactivity rat, human | species reactivity rat, human | species reactivity human, rat | species reactivity rat, human |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 06-680 | 08436037123856 |
-
How many grams of antibody are in this tube?
1 answer-
Helpful?
-
-
Hello, What's the concentration of the antibody? Thank you
1 answer-
The antibody concentration of this product is 0.3 mg/mL.