Przejdź do
06-536
Przeciwciało anty-Bak, NT
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Regulator apoptozy BAK, antagonista/zabójca BCL2 1, białko BCL2-podobne 7, homologiczny antagonista/zabójca Bcl-2, białko Bcl-2-podobne 7, białko proapoptotyczne BAK
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2290,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
165
2290,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1453
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BAK1(578)
General description
28 kDa
Bak lub homologiczny antagonista Bcl2 jest członkiem rodziny białek Bcl2. Białka spokrewnione z Bcl-2 oddziałują ze sobą poprzez tworzenie homo i heterodimerów. Uważa się, że podatność komórek na bodźce apoptotyczne jest kontrolowana przez względne proporcje różnych białek z rodziny Bcl2. Wykazano, że Bak przyspiesza tempo apoptozy w pozbawionych czynnika wzrostu mysich limfoidalnych, neuronalnych i fibroblastycznych liniach komórkowych. Białko to lokalizuje się w mitochondriach i działa w celu indukowania apoptozy. Oddziałuje i przyspiesza otwarcie mitochondrialnego kanału anionowego zależnego od napięcia, co prowadzi do utraty potencjału błonowego i uwolnienia cytochromu c. Bak oddziałuje również z supresorem nowotworu P53 po ekspozycji na stres komórkowy.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Syntetyczny peptyd (SEEQVAQQDTEEVFRSC) odpowiadający resztom aminokwasowym 23-38 ludzkiego Baku z resztą cysteiny dodaną do C-końca w celu sprzężenia z KLH.
Application
Immunohistochemia (parafina):
5 μg/mL poprzedniej partii wykryło Bak w zatopionej w parafinie tkance nerki szczura.
Immunoprecypitacja:
4 μg poprzedniej partii immunoprecypitowało Bak z 500 μg lizatu mysich komórek 3T3.
Kategoria badawcza
Apoptoza i rak
Podkategoria badawcza
BCL2 i inhibicja
Wykrywaj Bak za pomocą tego przeciwciała anty-Bak, NT zatwierdzonego do stosowania w IC, IH, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Specyficzna dla Bak, MW ~28 kDa.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Oczyszczony poliklonalny królik w buforze do przechowywania zawierającym 0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu. Zamrożony płyn.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20ºC od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Evaluated by Western Blot on HEK293 lysates.
Western Blotting Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected Bak on 10 µg of HEK293 lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-433
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABC12ABC11AB10424
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human
species reactivity
human
UniProt accession no.
Q16611
UniProt accession no.
Q16611
UniProt accession no.
Q07812
UniProt accession no.
Q92934
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stephanie Einsele-Scholz et al.
Journal of cell science, 129(11), 2213-2223 (2016-04-15)
The pro-apoptotic multidomain Bcl-2 proteins Bax and Bak (also known as BAK1) are considered the gatekeepers of the intrinsic pathway of apoptosis by triggering the mitochondrial release of cytochrome c The role of the third Bax- and Bak-homologous multidomain protein
Bim is the key mediator of glucocorticoid-induced apoptosis and of its potentiation by rapamycin in human myeloma cells.
Lopez-Royuela N, Balsas P, Galan-Malo P, Anel A, Marzo I, Naval J
Biochimica et Biophysica Acta null
Bcl-xES, a BH4- and BH2-containing antiapoptotic protein, delays Bax oligomer formation and binds Apaf-1, blocking procaspase-9 activation.
Schmitt, E; Paquet, C; Beauchemin, M; Bertrand, R
Oncogene null