Przejdź do
06-519
Przeciwciało anty-fosfo-CREB (Ser133)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
aktywny czynnik transkrypcyjny CREB, białko wiążące element reagujący na cAMP 1, białko wiążące element reagujący na cAMP-1, białko transaktywatora
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1960,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, rat, hamster, human
Application:
EMSA, IHC (p), IP, WB
Citations:
322
1960,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1118
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, hamster, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer133)
Gene Information
human ... CREB1(1385)
General description
CREB jest czynnikiem transkrypcyjnym β-ZIP, który aktywuje geny docelowe poprzez elementy odpowiedzi cAMP. CREB jest w stanie przekazywać sygnały z wielu bodźców fizjologicznych, co skutkuje regulacją szerokiego zakresu odpowiedzi komórkowych. Chociaż CREB ulega ekspresji w wielu tkankach, odgrywa dużą rolę regulacyjną w układzie nerwowym. Uważa się, że CREB odgrywa kluczową rolę w promowaniu przeżycia neuronów, proliferacji prekursorów, wzrostu neurytów i różnicowania neuronów w niektórych populacjach neuronów. CREB promuje wzrost i różnicowanie jako mediator szlaków neurotrofinowych. CREB jest w stanie selektywnie aktywować liczne geny niższego rzędu poprzez interakcje z różnymi partnerami dimeryzacji. CREB jest aktywowany przez fosforylację na Ser133 przez różne szlaki sygnałowe, w tym Erk, Ca2+ i sygnalizację stresu.
Wykrywa CREB tylko wtedy, gdy jest fosforylowany na Ser133 (~43 kDa). Może rozpoznawać ATF-1 (~38 kDa) i CREM (~30 kDa), ponieważ te dwa białka mają znaczną homologię do fosforylowanego peptydu immunizującego.
Immunogen
Epitop: fosfo-Ser133
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom obejmującym fosforylowany Ser133 CREB.
Application
Immunoprecypitacja:
10 μL poprzedniej partii immunoprecypitowało fosforylowany CREB z 500 μg komórek poddanych działaniu 50 μM forskoliny.
Immunohistochemia:
Rozcieńczenie 1:1000 poprzednich partii wykryło fosforylowany CREB w utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie skrawkach normalnego i niedokrwiennego mózgu szczura.
Przesunięcie żelu (EMSA):
Niezależne laboratoria wykazały, że to przeciwciało powoduje przesunięcie żelu.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Receptory jądrowe
Zastosowanie przeciwciała anty-fosfo-CREB (Ser133) (królicze przeciwciało poliklonalne) zostało opublikowane i zwalidowane w EMSA, IHC, IHC(P), IP, WB w celu wykrycia fosfo-CREB (Ser133) znanego również jako aktywny czynnik transkrypcyjny CREB, białko wiążące element reagujący na cAMP 1.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje p43 fosforylowany CREB. Może również rozpoznawać białka p30 i p38 kDa. Białka p30 i p38 mogą być odpowiednio fosforylowanym CREM i ATF-1, ponieważ te dwa białka mają znaczną homologię do fosforylowanego peptydu immunizującego CREB.
Physical form
Oczyszczony przez białko A-Sepharose, a następnie chromatografię immunoadsorbcyjną przy użyciu kolumny żelowej powinowactwa do niefosforylowanego CREB.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze IgG w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4) 15 mM NaCl i 0,05% azydku sodu z 30% glicerolem.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania:
Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C.
Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakty jądrowe WI-38 stymulowane forskoliną.
Evaluated by western blot on lysates from mouse NIH/3T3 cells treated with 50 mM forskolin.
Western Blot Analysis: This antibody detected CREB when phosphorylated on Ser133 at 1:1,000 dilution in forskolin treated NIH/3T3 lysates via SDS-PAGE and transferred to PVDF (Immobilon-P).
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-80705-66706-519-AF647
clone
polyclonal
clone
634-2, monoclonal
clone
10E9, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
species reactivity
mouse, rat, hamster, human
species reactivity
rat, mouse
species reactivity
canine, rat, mouse, human
species reactivity
mouse, rat, human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
UniProt accession no.
P16220
UniProt accession no.
P16220
UniProt accession no.
P16220
UniProt accession no.
P16220
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Western blotting is one of the most commonly used techniques in the lab, yet difficulties persist in obtaining consistent, quality results. We’ve been helping scientists publish their Western blots for decades, with continued innovation and steadfast technical support. Explore our expanded portfolio of products, including optimized reagents for chemiluminescent and Ḁuorescent Westerns, as well as the SNAP i.d.® system, which reduces blocking, washing and antibody incubation time from hours to minutes.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
06-51904053252580505