Przejdź do
06-503-I
Przeciwciało anty-Kaspaza 1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Kaspaza-1, CASP-1, konwertaza interleukiny-1 beta, IL-1BC, enzym konwertujący interleukinę-1 beta, ICE, enzym konwertujący IL-1 beta, p45
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
13
1810,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1563
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CASP1(834)
General description
Kaspaza-1, znana również jako enzym konwertujący IL-1 beta (ICE), jest enzymem, który rozszczepia cytokiny zapalne IL-1 beta i IL-18, uwalniając dojrzałe, aktywne peptydy. Kaspaza-1 jest ważna dla obrony przed patogenami, a także bierze udział w indukcji apoptozy. Tymocyty myszy z niedoborem kaspazy-1 są odporne na apoptozę, w której pośredniczy Fas, a kaspaza-1 jest podobna do genu śmierci komórkowej CED-3 u C. elegans. Kaspaza-1 jest heterotetramerem, który składa się z dwóch antyrównoległych heterodimerów, z których każdy jest utworzony przez podjednostkę 20 kDa (p20) i 10 kDa (p10). Enzym ma preferowane miejsce rozszczepienia Tyr-Val-Ala-Asp (YVAD). Kaspaza-1 wykazuje wysoką ekspresję w śledzionie i płucach, natomiast nie występuje w mózgu.
~45 kDa. Znanych jest pięć izoform o masie 10-45 kDa. To przeciwciało rozpoznaje proenzym P45 (~45 kDa) i podjednostkę p20 (~20 kDa) zredukowanych, ludzkich izoform kaspazy 1.
Immunogen
Epitop: podjednostka p20
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający podjednostce p20 ludzkiej kaspazy 1.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło kaspazę 1 w ludzkiej tkance śledziony. Dodatkowo, rozcieńczenie 1:4000 z reprezentatywnej partii wykryło kaspazę 1 w ludzkiej tkance okrężnicy.
Podkategoria badawcza
Kaspazy
Przeciwciało przeciwko kaspazie 1 jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które jest skierowane przeciwko kaspazie 1 i zostało przetestowane w Western Blotting i IHC (parafina).
Biochem/physiol Actions
Inne homologi: Mysz, szczur, pies, świnia i kot. (92% homologii sekwencji).
To przeciwciało rozpoznaje podjednostkę p20 kaspazy 1. To przeciwciało może reagować krzyżowo z kaspazą 5 z powodu 92% homologii sekwencji. Dodatkowo, to przeciwciało rozpoznaje proenzym P45 (~45 kDa) i podjednostkę p20 (~20 kDa) zredukowanych, ludzkich izoform kaspazy 1.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in THP-1 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 5 µg/mL of this antibody detected Caspase 1 in 10 µg THP-1 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 06-503
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4503272SAB5700660PRS3463
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... CASP1(834)
Gene Information
human ... CASP1(834)
Gene Information
human ... CASP1(834)
Gene Information
human ... CASP1(834)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-Kaspaza 1
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jia-Feng Chang et al.
Life (Basel, Switzerland), 12(5) (2022-05-29)
We formerly proved that uremic vascular calcification (UVC) correlates tightly with oxidative elastic lamina (EL) injury and two cell fates (apoptosis and osteocytic conversion) in smooth muscle cells (SMC) of chronic kidney disease (CKD) patients and eliminating p-cresyl sulfate (PCS)-activated
Hong-Mei Huang et al.
Zhongguo dang dai er ke za zhi = Chinese journal of contemporary pediatrics, 22(9), 1027-1033 (2020-09-17)
To study whether pyroptosis is involved in the bilirubin-induced injury of primary cultured rat cortical microglial cells. Primary cultured rat cortical microglial cells were randomly administered with 30 μmol/L bilirubin (bilirubin group), 30 μmol/L bilirubin following 30 μmol/L VX-765 pretreatment
Stephanie H Chen et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 607287-607287 (2021-02-12)
The inflammatory response appears to play a critical role in clotting in which neutrophil extracellular traps (NETs) are the major drivers of thrombosis in acute ischemic stroke (AIS). The inflammasome is an innate immune complex involved in the activation of