Przejdź do
06-427
Przeciwciało przeciw fosfotyrozynie
Upstate®, from rabbit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
IP, WB
Citations:
47
Produkt 06-427 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
all (based on 100% sequence homology)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (test)
Gene Information
human ... PID1(55022)
General description
Różne
Wykazano, że fosforylacja specyficznych reszt tyrozynowych jest podstawowym mechanizmem transdukcji sygnału podczas normalnej mitogenezy, progresji cyklu komórkowego i transformacji onkogennej, a jej rola w innych obszarach, takich jak różnicowanie i komunikacja między połączeniami szczelinowymi, jest przedmiotem aktywnych i trwających badań. Przeciwciała, które specyficznie rozpoznają fosforylowane reszty tyrozyny, okazały się nieocenione w badaniu białek fosforylowanych tyrozyną i szlaków biochemicznych, w których funkcjonują.
Immunogen
W celu wytworzenia poliklonalnych przeciwciał fosfotyrozynowych o szerokim spektrum, króliki immunizowano trzema fosforylowanymi immunogenami: (1) fosfotyrozyną związaną kowalencyjnie z KLH; (2) fosfopeptydem regulującym terminal karboksylowy c-Src (TS-T-E-P-Q-pY-Q-P-G-E-N-L; nr katalogowy 12-218) związanym kowalencyjnie z KLH oraz (3) fosfopeptydem związanym z wysoką aktywnością kinazy tyrozynowej w ludzkich limfocytach (R-R-L-I-E-D-A-E-pY-A-A-R-G; nr katalogowy 12-217) związanym kowalencyjnie z KLH. Oba hapteny fosfopeptydowe służą jako silne substraty dla fosfataz tyrozynowych i są częścią dwóch kolorymetrycznych zestawów fosfatazy tyrozynowej dostarczanych przez Upstate, Inc (nr katalogowy 17-125, 17-126).
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło fosfotyrozynę w 10 µg lizatu tkankowego A431 poddanego działaniu EGF z fosfatazą Lambda.
Analiza immunoprecypitacji: 5 µl z reprezentatywnej partii immunoprecypitowało fosfotyrozynę w 0,5 mg lizatu komórek A431 poddanych działaniu EGF.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Ogólne modyfikacje posttranslacyjne
Neuronauka sygnalizacyjna
Przeciwciało antyfosfotyrozynowe wykrywa poziom fosfotyrozyny i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Immunoreaktywność przeciwciała jest całkowicie hamowana przez zastosowanie 100 mM fosforanu fenylu, analogu fosfotyrozyny. Przeciwciało fosfotyrozyny jest oczyszczane za pomocą chromatografii immunopowinowactwa przy użyciu podwójnego żelu fosfo-peptydowego lub żelu BSA-fosfotyrozyna. Cała immunoreaktywność fosfotyrozyny obecna w surowicy odpornościowej jest immunoadsorbowana niezależnie od tego, czy przeciwciało jest oczyszczane przez którykolwiek z żeli, co wskazuje, że przeciwciało nie jest specyficzne dla sekwencji, ale specyficzne dla reszt fosfotyrozyny.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-302, lizat komórek A431 stymulowany przez EGF. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Evaluated by Western Blotting in EGF treated A431 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Phosphotyrosine in 10 µg of EGF treated A431 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuan Gao et al.
PloS one, 8(6), e68105-e68105 (2013-07-11)
Chronic growth hormone (GH) therapy has been shown to cause insulin resistance, but the mechanism remains unknown. PTEN, a tumor suppressor gene, is a major negative regulator of insulin signaling. In this study, we explored the effect of chronic GH
Hiromi Sato et al.
Oncology letters, 14(1), 937-943 (2017-07-12)
Sunitinib (SU) is a small molecule that inhibits the receptor tyrosine kinase (RTK) signaling pathway, and has been clinically used to treat advanced renal cell carcinoma (RCC). However, SU is not always effective as RCC is a highly chemoresistant type
In vivo insulin signaling through PI3-kinase is impaired in skeletal muscle of adult rat offspring exposed to ethanol in utero.
Chen, L; Yao, XH; Nyomba, BL
Journal of Applied Physiology (1985)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
06-42704053252331824