Przejdź do
06-315
Przeciwciało anty-KA2/GRIK5 (receptor kainianowy)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Anti-EAA2, Anty-GRIK2, Anty-GluK5, Anty-KA2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
2240,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
30
2240,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, rabbit
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GRIK5(2901)
General description
123kDa
Immunogen
21-resztkowy syntetyczny peptyd (KTSPPRPRPGPTGPRELTEHE) odpowiadający c-końcowi szczurzego KA2 z lizyną dodaną do n-końca.
Application
Anti-KA2/GRIK5 (Kainate Receptor) Antibody to przeciwciało przeciwko KA2/GRIK5 (Kainate Receptor) do stosowania w IC, IH, IP i WB.
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Neurochemia i neurotrofiny
Choroby neurodegeneracyjne
Biochem/physiol Actions
KA2
Physical form
0,1M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydku sodu przed dodaniem glicerolu do 30% roztworu.
Chromatografia białka G
Format: Oczyszczony
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on rat brain microsomal preparation
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
06-87304-921HPA014395
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
culture supernatant
antibody form
affinity isolated antibody
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
NL904, monoclonal
clone
polyclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
rat, rabbit
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... GRIK5(2901)
Gene Information
human ... CSN2(1447)
Gene Information
human ... GRIK2(2898)
Gene Information
human ... GRIK2(2898)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Glutamate is an excitatory neurotransmitter found in the synaptic vesicles of glutamatergic synapses. The post-synaptic neurons in these synapses contain ionotropic and metabotropic glutamate receptors. Glutamate binds to AMPA (α-amino-3-hydroxy-5- methylisoxazole-4-propionic acid) subtype glutamate receptors, leading to sodium influx into the post-synaptic cell and resulting in neuronal excitability and synaptic transmission. The NMDA (N-methyl-d-aspartate) subtype glutamate receptors, on the other hand, regulate synaptic plasticity, and can influence learning and memory. The metabotropic g-protein coupled mGluRs modulate downstream calcium signaling pathways and indirectly influence the synapse’s excitability. The synaptic architecture includes intracellular scaffolding proteins (PSD-95, GRIP), intercellular cell adhesion molecules (NCAMs, N-Cadherins), and a variety of signaling proteins (CaMKII/PKA, PP1/PP2B). Processes critical for synaptic transmission and plasticity are influenced by these molecules and their interactions. When the function of these molecules is disrupted, it leads to synaptic dysfunction and degeneration, and can contribute to dementia as seen in Alzheimer’s disease.
Functional cooperation between KA2 and GluR6 subunits is involved in the ischemic brain injury.
Hai-Xia Jiang, Qiu-Hua Guan, Dong-Sheng Pei, Guang-Yi Zhang
Journal of Neuroscience Research null
S Mehta et al.
The Journal of biological chemistry, 276(19), 16092-16099 (2001-03-30)
Recent studies have demonstrated that kainate receptors are associated with members of the SAP90/PSD-95 family (synapse-associated proteins (SAPs)) in neurons and that SAP90 can cluster and modify the electrophysiological properties of GluR6/KA2 kainate receptors when co-expressed in transfected cells. In
Sanja Selak et al.
Neuron, 63(3), 357-371 (2009-08-15)
Regulation of surface insertion and internalization of AMPA and NMDA receptors has emerged as a key mechanism for the control of synaptic strength. Regulatory elements for synaptic kainate receptors (KARs) are, however, largely undetermined. We have found that SNAP25 is