Przejdź do
06-248
Przeciwciało anty-IRS1
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Anty-IRS1, Przeciwciało wykrywające IRS1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
295
1820,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IRS1(3667)
General description
165 kDa
Cząsteczki substratu receptora insuliny (IRS) są kluczowymi mediatorami w sygnalizacji insulinowej i odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu podstawowych funkcji komórkowych, takich jak wzrost, przeżycie i metabolizm. Działają one jako białka dokujące między receptorem insuliny a złożoną siecią wewnątrzkomórkowych cząsteczek sygnalizacyjnych zawierających domeny Src homology 2 (SH2). Zidentyfikowano czterech członków tej rodziny (IRS-1, IRS-2, IRS-3, IRS-4), którzy różnią się pod względem rozmieszczenia w tkankach, lokalizacji subkomórkowej, ekspresji rozwojowej, wiązania z receptorem insuliny i interakcji z białkami zawierającymi domenę SH2. Wyniki ukierunkowanych zaburzeń genów IRS u myszy dostarczyły ważnych wskazówek na temat różnic funkcjonalnych między tymi pokrewnymi cząsteczkami, sugerując, że odgrywają one różne i specyficzne role in vivo. Dostępne dane są zgodne z poglądem, że IRS-1 i IRS-2 nie są funkcjonalnie wymienne w tkankach odpowiedzialnych za produkcję glukozy (wątroba), wychwyt glukozy (mięśnie szkieletowe i tkanka tłuszczowa) oraz produkcję insuliny (komórki β trzustki). W rzeczywistości IRS-1 wydaje się odgrywać główną rolę w mięśniach szkieletowych, podczas gdy IRS-2 wydaje się regulować wątrobowe działanie insuliny, a także rozwój i przeżycie komórek β trzustki. Natomiast geny IRS-3 i IRS-4 wydają się odgrywać nadmiarową rolę w systemie sygnalizacji IRS. Wady ekspresji i funkcji IRS-1 w mięśniach zostały zgłoszone w stanach insulinooporności, takich jak otyłość i cukrzyca typu 2.
Immunogen
14-aminokwasowy peptyd karboksykońcowy ([C]YASINFQKQPEDRQ) IRS1 z wątroby szczura
Application
Anti-IRS1 Antibody to przeciwciało przeciwko IRS1 do stosowania w IP i WB.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja insuliny/energii
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje IRS1, pan 160-185kDa....
Physical form
Oczyszczone królicze IgG w buforze zawierającym 0,2 M triglicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl, 0,1 mM EDTA, 5 mg/ml BSA i 0,05% azydku sodu.
Oczyszczone metodą immunopowinowactwa
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-305, lizat 3T3/A31. Dodać 2,5 μl 2-merkapto-etanolu/100 μl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Routinely evaluated by Western Blot on NIH3T3 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
09-43309-43204-784
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
AW58, monoclonal
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, rat, mouse
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
culture supernatant
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Susan M Farabaugh et al.
Cell communication and signaling : CCS, 14(1), 25-25 (2016-10-22)
ErbB2 Receptor Tyrosine Kinase 2 (ErbB2, HER2/Neu) is amplified in breast cancer and associated with poor prognosis. Growing evidence suggests interplay between ErbB2 and insulin-like growth factor (IGF) signaling. For example, ErbB2 inhibitors can block IGF-induced signaling while, conversely, IGF1R
Bhavna Chawla et al.
The Journal of biological chemistry, 292(8), 3273-3289 (2017-01-14)
Insulin binds to the insulin receptor (IR) and induces tyrosine phosphorylation of the receptor and insulin receptor substrate-1 (IRS-1), leading to activation of the PKB/Akt and MAPK/ERK pathways. IQGAP1 is a scaffold protein that interacts with multiple binding partners and
G Sweeney et al.
The Journal of biological chemistry, 274(15), 10071-10078 (1999-04-03)
The precise mechanisms underlying insulin-stimulated glucose transport still require investigation. Here we assessed the effect of SB203580, an inhibitor of the p38 MAP kinase family, on insulin-stimulated glucose transport in 3T3-L1 adipocytes and L6 myotubes. We found that SB203580, but