Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Przewidywany termin wysyłki21 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IL23R(149233)
General description
Może wykrywać inne izoformy IL-23R wytwarzane przez alternatywny splicing: izoforma 1 (~72 kDa), izoforma 2 (~43 kDa), izoforma 3 (~41 kDa), izoforma 4 (~20 kDa), izoforma 5 (~30 kDa), izoforma 6 (~43 kDa) i izoforma 7 (~26 kDa).
Immunogen
Application
Analiza cytometrii przepływowej: 2-10 µg z poprzedniej partii wykryło IL-23R w ludzkich PBMC. Nie działa u myszy w cytometrii przepływowej.
ELISA: Poprzednia partia tego przeciwciała została przetestowana w teście ELISA przez niezależne laboratorium.
Biochem/physiol Actions
Może wykrywać inne izoformy IL-23R (patrz masa cząsteczkowa).
Analysis Note
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected IL-23R on 10 µg of Jurkat cell lysate.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity human, mouse | species reactivity human, mouse | species reactivity human | species reactivity human |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone 3D7, monoclonal | clone polyclonal |
| shipped in wet ice | shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c