Przejdź do
06-1328
Przeciwciało anty-Themis
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
związane z selekcją tymocytów, związane ze szlakiem selekcji tymocytów, chromosom 6 otwarta ramka odczytu 190, chromosom 6 otwarta ramka odczytu 207, białko THEMIS, cząsteczka ekspresji tymocytów zaangażowana w selekcję
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
FACS, IP, WB
Citations:
5
1520,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat (73% sequence homology)
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Themis(210757)
General description
Eksprymowana przez tymocyty cząsteczka zaangażowana w selekcję (Themis) jest wysoce konserwatywnym białkiem, które, jak wykazano, odgrywa kluczową rolę w regulacji rozwoju komórek T poprzez sygnalizację TCR, zwłaszcza poprzez moderowanie fosforylacji i napływu wapnia. Jest to również krytyczny składnik w późniejszych etapach rozwoju tymocytów poprzez regulację pozytywnej/negatywnej selekcji komórek T i jest wymagany do integracji i utrzymania sygnałów niezbędnych do zaangażowania i dojrzewania linii komórek T. Ekspresję Themis obserwuje się w grasicy, śledzionie, tymocytach między Pre-TCR a punktami kontrolnymi dodatnimi w selektynie oraz na niskim poziomie w dojrzałych komórkach T.
Zaobserwowano ~72 kDa.
Wpis UniProtKB/Swiss-Prot Q8BGW0 (THMS1_MOUSE) opisuje 5 izoform wytwarzanych przez alternatywny splicing: Izoforma 1 o masie 72,780 kDa, Izoforma 2 o masie 69,544 kDa, Izoforma 3 o masie 68,293 kDa, Izoforma 4 o masie 59,082 kDa oraz Izoforma 5 o masie 30,040 kDa
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi mysiego Themis.
Application
Wykryj Themis za pomocą tego przeciwciała anty-Themis zatwierdzonego do stosowania w WB, FC.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje Themis na C-końcu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkankowy mysich tymocytów
Evaluated by Western Blot in mouse thymocyte tissue lysate.
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Themis in 10 µg of mouse thymocyte tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB2501477HPA031097HPA018322
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
goat
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunohistochemistry: 1:200-1:500
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunohistochemistry: 1:200-1:500
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c