Przejdź do
06-1116
Przeciwciało anty-IL-33R ST2 (IL1RL1)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
receptor interleukiny 1 podobny do 1, receptor interleukiny 1 podobny do 1, wyrażany przez stymulację wzrostu, homolog mysiego białka wyrażanego przez stymulację wzrostu, białko związane z receptorem interleukiny 1, białko ST23
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
primate (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Receptor podobny do interleukiny-1 1 (IL-33R ST2) jest członkiem rodziny receptorów interleukiny-1 i składa się z trzech domen Ig-podobnych typu C2 i pojedynczej domeny TIR. IL-33R ST2 funkcjonuje jako receptor dla IL-33, a po fosforylacji za pomocą MAPKa/ERK2, MAPK3/ERK1, MAPK8 i / lub MAPK14 służy do rekrutacji IRAK1, IRAk4, MYD88 i TRAF6. Uważa się również, że odgrywa on potencjalną rolę w funkcjonowaniu limfocytów T pomocniczych. Wysoką ekspresję odnotowano w okrężnicy, nerkach, płucach, łożysku, mięśniach szkieletowych, jelicie cienkim i żołądku. Izoforma A jest bardziej rozpowszechniona w okrężnicy, płucach, łożysku, jądrach i żołądku, podczas gdy izoforma B występuje częściej w mózgu, wątrobie i nerkach.
Zaobserwowano ~30 kDa.
Wpis UniProtKB/Swiss-Prot Q01638 (ILRL1_HUMAN) opisuje 3 izoformy wytwarzane przez alternatywny splicing: Izoforma A o masie 63,358 kDa, Izoforma B o masie 36,993 kDa, Izoforma C o masie 29,951 kDa Produkt o masie ~37 kDa jest formą wydzielaną.
Immunogen
Epitop: Domena zewnątrzkomórkowa
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający zewnątrzkomórkowej domenie ludzkiej IL-33R ST2.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:300 z poprzedniej partii wykryło IL-33R ST2 w normalnej ludzkiej tkance grasicy.
Anti-IL-33R ST2 (IL1RL1) Antibody to przeciwciało przeciwko IL-33R ST2 (IL1RL1) do stosowania w WB, IH(P).
Kategoria badawcza
Zapalenie i immunologia
Podkategoria badawcza
Cytokiny i receptory cytokin
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje zewnątrzkomórkową domenę IL-33R ST2.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat ludzkiej tkanki nerkowej
Evaluated by Western Blot in human kidney tissue lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected IL-33R ST2 in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c