Przejdź do
06-1102
Przeciwciało anty-Protein patched homolog 1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Białko PTCH +12b, białko PTCH +4′, białko PTCH -10, homolog patched (Drosophila), homolog patched (Drosophila), homolog patched 1 (Drosophila)
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
9
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PTCH1(5727)
General description
Protein patched homolog 1 jest receptorem dla sonic hedgehog, członka rodziny białek sygnalizacji komórkowej hedgehog. Sygnalizacja hedgehog jest regulowana przez białko patched homolog 1, które utrzymuje szlak wyłączony w przypadku braku aktywacji. Hamuje to funkcję powiązanych składników sieci, takich jak Smoothened (Smo).
~ 160 kDa
Immunogen
Epitop: Domena cytoplazmatyczna
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający cytoplazmatycznej domenie ludzkiego homologa białka 1.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:300 z poprzedniej partii wykryło homolog 1 białka w tkance nerki.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Przeciwciało anty-Protein patched homolog 1 wykrywa poziom białka patched homolog 1 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB, IH.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje domenę cytoplazmatyczną białka homologu 1.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Ludzki mięsień szkieletowy, lizat tkanki płodowej
Evaluated by Western Blot in human skeletal muscle, fetal tissue lysate.
Western Blot Analysis: 0.1 µg/ml of this antibody detected Protein patched homolog 1 on 10 µg of human skeletal muscle, fetal tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
06-1106AV44249SAB4502472
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
dog, bovine, horse, human, mouse, guinea pig, rat
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: 1:10000, immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:1000
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jean Marie Delalande et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 14, 757646-757646 (2022-01-11)
TALPID3/KIAA0586 is an evolutionary conserved protein, which plays an essential role in protein trafficking. Its role during gastrointestinal (GI) and enteric nervous system (ENS) development has not been studied previously. Here, we analyzed chicken, mouse and human embryonic GI tissues
Claudia M Kowolik et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 38(1), 431-431 (2019-10-30)
Pancreatic cancer is one of the most lethal malignancies due to frequent late diagnosis, aggressive tumor growth and metastasis formation. Continuously raising incidence rates of pancreatic cancer and a lack of significant improvement in survival rates over the past 30 years
Chao Tang et al.
Cell regeneration (London, England), 12(1), 3-3 (2023-02-01)
The overlapping roles of Hippo and Hedgehog signaling in biological functions and diseases prompt us to investigate their potential interactions. Activation of Hippo signaling enhances the transcriptional output of Hedgehog signaling, and the role of Hippo signaling in regulating Hedgehog