Przejdź do
06-1041
Przeciwciało anty-RIG-I, CT
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Prawdopodobna zależna od ATP helikaza RNA DDX58, białko DEAD box 58, białko genu 1 indukowanego kwasem retinowym, RIG-1, białko genu I indukowanego kwasem retinowym, RIG-I
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki06 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
1740,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 maja 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1976
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DDX58(23586)
General description
Gen 1 indukowany kwasem retinowym (RIG-1, DDX58) jest białkiem cytoplazmatycznym należącym do rodziny receptorów podobnych do RIG-1 (RLR). Jest to białko wielodomenowe zawierające N-końcową domenę rekrutacji kaspaz (CARD); domenę helikazy DExD/H box; oraz C-końcową domenę represyjną. RIG-1 odgrywa dobrze udokumentowaną rolę we wrodzonej odporności, jako białko wykrywające wirusy, które wykrywa wirusowe cząsteczki RNA i indukuje produkcję IFN-β poprzez aktywację kompleksu inflammasomu.
~102 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego RIG-I.
Application
Anti-RIG-I, C-terminus Antibody to przeciwciało przeciwko RIG-I, C-terminus do stosowania w Western Blotting.
Kategoria badawcza
Zapalenie i immunologia
Podkategoria badawcza
Immunoglobuliny i immunologia
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje C-koniec RIG-I.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Nieleczony lizat komórek A549 i lizat komórek A549 zakażony 40 HAU/ml SeV przez 12 godzin.
Evaluated by Western Blot in untreated A549 cell lysate and A549 cell lysate infected with 40 HAU/mL of SeV for 12 hours.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RIG-I in 10 µg of untreated A549 cell lysate and A549 cell lysate infected with 40 HAU/mL of SeV for12 hours..
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF297SAB1300231PRS3953
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
1C3, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat, human
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
antibody form
affinity isolated antibody
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
indirect ELISA: 1:1000
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins