Przejdź do
05-939
Przeciwciało anty-LSD1/BHC110
ascites fluid, Upstate®
Synonim(y):
Białko kompleksu BRAF35-HDAC BHC110, białko wiążące FAD kompleksu BRAF35-HDAC, podjednostka 110 kDa, białko 2 zawierające domenę oksydazy aminowej zawierającej flawinę, domena 2 oksydazy aminowej (zawierającej flawinę), demetylaza 1 specyficzna dla lizyny (K), hist. specyficzna dla lizyny (K).
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2370,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
monoclonal
Application:
ChIP, IF, IHC, IP, WB
Citations:
18
2370,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1851
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KDM1A(23028)
General description
110 kDa
Demetylaza histonowa, która specyficznie demetyluje ′Lys-4′ histonu H3, specyficzny znacznik dla epigenetycznej aktywacji transkrypcyjnej, działając w ten sposób jako korepresor. Działa poprzez utlenianie substratu przez FAD w celu wytworzenia odpowiedniej iminy, która jest następnie hydrolizowana. Demetyluje zarówno mono-, jak i tri-metylowaną ′Lys-4′ histonu H3. Może odgrywać rolę w represji genów neuronalnych. Sama nie jest w stanie demetylować ′Lys-4′ histonu H3 na nukleosomach i wymaga obecności RCOR1/CoREST, aby osiągnąć taką aktywność. Może również demetylować ′Lys-9′ histonu H3, specyficzny znacznik dla epigenetycznej represji transkrypcji, prowadząc w ten sposób do derepresji genów docelowych receptora androgenowego.
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające resztom 23-138 ludzkiego LSD1.
Application
Immunoprecypitacja chromatyny:
To przeciwciało zostało zgłoszone przez niezależne laboratorium do immunoprecypitacji LSD1 z chromatyny.
Immunoprecypitacja:
Zalecane.
Immunohistochemia:
To przeciwciało zostało zgłoszone przez niezależne laboratorium do wykrywania LSD1 przy użyciu tkanek zatopionych w parafinie. (Metzger, E., 2005)
Immunofluorescencja:
Zalecane.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Biologia chromatyny
Przeciwciało anty-LSD1/BHC110 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania LSD1/BHC110, znanego również jako białko kompleksu BRAF35-HDAC BHC110, demetylaza 1 specyficzna dla lizyny (K) i zostało zatwierdzone w ChIP, IF, IHC, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje LSD1, pan 110 kDa.
Physical form
Mysz monoklonalna w buforze zawierającym 0,05% azydku sodu i 30% glicerolu.
Nieoczyszczony
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania:
Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa.
Routinely evaluated by western blot.
Western Blot Analysis:
1:500-1:2000 dilution of this lot detected LSD1 in RIPA lysates from HeLa cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: CBL770
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABE1462ABE36517-10531
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
-
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
rat, human, mouse
clone
monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
-
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
technique(s)
ChIP: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mohamed-Ali Hakimi et al.
The Journal of biological chemistry, 278(9), 7234-7239 (2002-12-21)
Eukaryotic genes are under the control of regulatory complexes acting through chromatin structure to control gene expression. Here we report the identification of a family of multiprotein corepressor complexes that function through modifying chromatin structure to keep genes silent. The
Dominika Žagar et al.
Journal of applied microbiology, 132(6), 4517-4530 (2022-03-11)
Childcare facilities act as microenvironments that facilitate and promote the selection, spread and transmission of antibiotic-resistant micro-organisms in the community. We focused on the study of antimicrobial resistance and genetic predispositions for β-lactamase production in bacterial isolates from nursery teachers'
Xing Zeng et al.
Genes & development, 30(16), 1822-1836 (2016-08-28)
Brown adipocytes display phenotypic plasticity, as they can switch between the active states of fatty acid oxidation and energy dissipation versus a more dormant state. Cold exposure or β-adrenergic stimulation favors the active thermogenic state, whereas sympathetic denervation or glucocorticoid
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
05-93904053252674914