The concentration of this product has not been determined, and it is unpurified. This product has not been tested with fluorophore conjugation kits.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 μL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2560,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-Tau (izoforma RD3 z 3 powtórzeniami), klon 8E6/C11, culture supernatant, clone 8E6/C11, Upstate®
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
8E6/C11, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAPT(4137)
General description
Immunogen
Application
To przeciwciało zostało zgłoszone przez niezależne laboratorium do wykrywania Tau (3-powtórzona izoforma RD3) w autoklawowanych parafinowych skrawkach mózgu (de Silva, R., 2003).
Wykrywanie różnicowe tauopatii:
(Togo, T., 2002.)
Neuroscience
Neuroprzekaźniki i receptory
Choroby neurodegeneracyjne
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem nasadki.
Zalecenia dotyczące postępowania:
Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Lizaty z frakcji cytozolu mózgu szczura.
Western Blot Analysis:
A 1:1000-1:4000 dilution of this lot detected Tau (3-repeat isoform RD3) in lysates from rat brain cytosol fraction.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| clone 8E6/C11, monoclonal | clone Tau 12, monoclonal | clone Tau 7, monoclonal | clone Tau-C3, monoclonal |
| antibody form culture supernatant | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human, rat | species reactivity rat, mouse, human |
| Gene Information human ... MAPT(4137) | Gene Information - | Gene Information human ... MAPT(4137) | Gene Information human ... MAPT(4137) |
| technique(s) immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-Tau (izoforma RD3 z 3 powtórzeniami), klon 8E6/C11
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Alzheimer’s Disease: Amyloid Cascade and Beyond Product Focus
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 05-803 | 04053252741814 |
-
Dear all, Is this product compatible with fluorophore conjugation kits? Do you have an estimate of the concentration of the antibody and other proteins present?