This antibody has been tested for suitability in immunocytochemistry as shown in the image and citation below:
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 836,00 zł | |
| 100 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
836,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
8E7, monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
General description
Kiedy β-katenina została zsekwencjonowana, okazało się, że jest członkiem rodziny białek armadillo. Białka te mają wiele kopii tak zwanej domeny powtórzonej armadillo, która specjalizuje się w wiązaniu białko-białko. Wzrost produkcji β-kateniny odnotowano u osób z rakiem podstawnokomórkowym i prowadzi on do wzrostu proliferacji powiązanych guzów. Gdy β-katenina nie jest związana z kadherynami i α-kateniną, może wchodzić w interakcje z innymi białkami, takimi jak Catenin Beta Interacting Protein 1 (ICAT) i adenomatosis polyposis coli (APC).
Najnowsze dowody sugerują, że β-katenina odgrywa ważną rolę w różnych aspektach biologii wątroby, w tym w rozwoju wątroby (zarówno embrionalnym, jak i postnatalnym), regeneracji wątroby po częściowej hepatektomii. Indukowana przez HGF hepatpomegalia, strefowanie wątroby i patogeneza raka wątroby.
Immunogen
Application
To przeciwciało zostało również zgłoszone przez niezależne laboratorium w celu wykazania pozytywnego barwienia immunologicznego dla beta-kateniny w komórkach 293T poddanych działaniu LiCl utrwalonych metanolem (Staal, Frank J. T., 2002).
Cytometria przepływowa: Przeciwciało to stosowano w cytometrii przepływowej w optymalnym stężeniu 1 μg/ml.
Immunohistochemia: To przeciwciało zostało użyte w immunohistochemii na macierzy tkankowej raka jelita grubego w rozcieńczeniu 1:300.
To przeciwciało zostało również zgłoszone przez niezależne laboratorium do wykrywania beta-kateniny w skrawkach zarodków myszy (Van Noort, M., 2002).
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Czynniki transkrypcyjne
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór.
Analysis Note
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Western Blot Analysis: 0.2-2 µg/mL of this antibody detected β-catenin in RIPA lysates from A431 cells.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form whole antiserum |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone 8E7, monoclonal | clone 7F7.2, monoclonal | clone 5H10, monoclonal | clone polyclonal |
| species reactivity human, rat, mouse | species reactivity rat, mouse, human | species reactivity rat, human | species reactivity several mammalian species |
| shipped in ambient | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 05-665-25UG | 04054839337680 |
-
Does this antibody work for immunofluorescence protocols using either frozen or formalin fixed tissues?
1 answer