Przejdź do
05-632
Przeciwciało anty-14-3-3σ, klon CS112-2A8
clone CS112-2A8, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Stratifin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μg
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2120,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
CS112-2A8, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
21
2120,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
CS112-2A8, monoclonal
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SFN(2810)
mouse ... Sfn(55948)
rat ... Sfn(313017)
General description
30 kDa
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające ludzkiej sigmie 14-3-3 o pełnej długości
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Wykrywaj 14-3-3σ za pomocą tego przeciwciała anty-14-3-3σ, klon CS112-2A8 zatwierdzony do stosowania w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje 14-3-3σ, nie reaguje krzyżowo z innymi izoformami 14-3-3.
Physical form
Białko G Oczyszczona immunoglobulina w 30% glicerolu, 0,07 M tris-glicyny, pH 7,4, 0,105 M NaCl, 0,035% azydku sodu jako środek konserwujący.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-302, lizat komórek A431 stymulowany przez EGF. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates of EGF-stimulated A431 cells
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABE56MABN712CBL197
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human
species reactivity
monkey, mouse, rat, human
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
clone
CS112-2A8, monoclonal
clone
2A8, monoclonal
clone
2D8, monoclonal
clone
LL002, monoclonal
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Santana et al.
Journal of dairy science, 106(9), 6060-6079 (2023-07-21)
The aim of this study was to evaluate the inclusion of alfalfa grazing during 8 h continuous or partitioned in 2 separated sessions of 4 h after each milking, on nutrient intake, digestibility, ruminal fermentation, feeding behavior, milk production, milk
D E Oliveira et al.
Journal of dairy science, 95(3), 1437-1446 (2012-03-01)
Feeding conjugated linoleic acid (CLA) in a rumen-inert form to dairy ewes has been shown to increase milk production, alter milk composition, and increase the milk fat CLA content. However, few studies have tested ruminally unprotected CLA sources. The objective
Claudio A Pozo et al.
Journal of dairy science, 105(6), 4987-5003 (2022-04-23)
Our aim was to evaluate whether increasing soluble carbohydrates in the herbage by changing the time of the grazing session or including Acacia mearnsii tannin in the diet would affect intake, digestion, N partitioning, and productive performance of dairy cows
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
05-63208436037123580