Przejdź do
05-627
Przeciwciało anty-GC1qR, klon 74.5.2
ascites fluid, clone 74.5.2, Upstate®
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
74.5.2, monoclonal
Application:
ELISA, FACS, IF, WB
Citations:
4
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
74.5.2, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... C1QBP(708)
General description
33kDa
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające resztom 74-282 dojrzałej formy ludzkiego gC1qR. Epitop został zmapowany do reszt 204-218
Application
Kategoria badawcza
Zapalenie i immunologia
Podkategoria badawcza
Immunoglobuliny i immunologia
Przeciwciało anty-gC1qR, klon 74.5.2 wykrywa poziom gC1qR i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, FC, IF i WB.
Biochem/physiol Actions
dojrzała forma i skrócona forma gC1qR
Physical form
Wodobrzusze
wodobrzusze mysie z 30% glicerolem
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from Raji cells
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dian J Cao et al.
Circulation research, 94(9), 1227-1234 (2004-03-27)
Cleaved high molecular weight kininogen (HKa) has been shown to inhibit in vivo neovascularization and induce apoptosis of endothelial cells. We have shown that HKa-induced apoptosis correlated with its antiadhesive effect and was regulated by extracellular matrix (ECM) proteins. In
Min-Hi Lee et al.
The Journal of general virology, 92(Pt 9), 2191-2200 (2011-06-03)
Hantaan virus (HTNV) causes severe human disease. The HTNV genome consists of three ssRNA segments of negative polarity that are complexed with viral nucleocapsid (N) protein. How the human innate immune system detects HTNV is unclear. RNA helicase retinoic acid-inducible
Identification of functional domains on gC1Q-R, a cell surface protein that binds to the globular "heads" of C1Q, using monoclonal antibodies and synthetic peptides.
Ghebrehiwet, B, et al.
Hybridoma, 15, 333-342 (1996)